Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Ubehandlede kolber
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10076901
Skift visning
Kulturområde:
175 cm²
25 cm²
500 cm²
75 cm²
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 200
Pakke med 30
Pakke med 32
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kulturområde Pakningsstørrelse
10076901 75 cm² Pakke med 100
10681474 500 cm² Pakke med 32
10444112 175 cm² Pakke med 30
10476921 25 cm² Pakke med 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10076901 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 156800
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28037
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Minimer risikoen for forurening med disse højkvalitets, optisk klare polystyren Nunc ikke-behandlede flasker til suspensionscellekulturer.
Udnyt de brugervenlige designs af disse højkvalitets, optisk klare polystyren Thermo Scientific Nunc ikke-behandlede kolber til suspensionscellekulturer.
Funktioner
  • Hvide hætter for nem identifikation
  • Ergonomisk design for nem håndtering og pipettering
  • TripleFlask med tre parallelle lag har samme ydre dimensioner som en standard 175 cm2 kolbe
  • Filterhætten sikrer konstant luftstrøm samtidig med, at risikoen for forurening minimeres
  • Sterilt og ikke-pyrogent
Garanti: 90 dage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Hvid
Oversigt Nunc Ubehandlet T75 EasyFlask , Filterhætte
Materiale Polystyren
Hals stil Vinklet
nr. pr. sag 100
nr. pr. pakke 5
Sterilitet Steril
Bund form Flad
Lukketype Filter
Kulturområde 75 cm²
Overfladebehandling Ubehandlet
Volumen (metrisk) Virker 30 mL
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.