Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Ikke-kodede Cryobank Vial Systemer
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
Lukningsfarve:
Klar
Sterilitet:
Steril
Emballage:
Bulk, 11 poser á 48 rør/etui
Bulk, 20 poser á 48 rør/etui
Racked, 48
Reol, 96 x 2
Reoler, 96 x 10
missing translation for 'unitSize'
Pakke med 192
Pakke med 480
Pakke med 528
Pakke med 960
Description
Opbevar diagnostiske og biologiske prøver ned til vapor-phase flydende nitrogen i Thermo Scientific™ Nunc™ Ikke-kodede Cryobank-hætteglassystemer, kompatible med udstyr til dækning/afdækning og mærkningsmuligheder. Cryobank-produkter er tilgængelige i et volumenområde på 0,5L til 5,0L og komplimenteres af en række certificeringer.
Sikker sporing
- Solid konstruktion i ét stykke eliminerer risikoen for, at etiketter falder af under kryogen opbevaring, hvilket bevarer identiteten af værdifuldt prøvemateriale
Overlegen lagringsformat
- Cryobank-rør fås i pladsbevidste mikropladeformatstativer eller kan opbevares i traditionelle kryobokse, der passer til dit foretrukne opbevaringsformat
- Mikropladeformatet er kompatibelt med dit eksisterende multikanal, manuelle pipetter og automatiseret væskehåndteringsudstyr
- Unik anti-rotationsfunktion tillader kompatibilitet med automatiseret afdæknings-/afdækningsudstyr i enkelt-, 8-kanals eller fuld-rack muligheder for at imødekomme flere gennemløbskrav
- TPE-pakning af polypropylenhætte giver overlegen forsegling under høj- eller lavtemperaturopbevaring
- Lavbindende overflade tillader maksimal genvinding af prøver med lav koncentration
Certificeret til at opfylde dine opbevaringsbehov
- Certificeret DNAse/RNAse fri (0,5/1,0 ml), ikke-pyrongen (LAL-test), ikke-toksisk (USP klasse VI test)
- Sterilitetssikkerhedsniveau 10-6 for den mest følsomme prøveopbevaring
Strenge kvalitetskontrol
- Lækagetestvalidering udført under fremstillingsprocessen for at sikre, at prøvens integritet opretholdes
Specifications
Specifications
| Oversigt | Hætteglasset inkluderer sort manuel skruetrækker, kat. nr. 369643 |
| Lukningsfarve | Klar |
| Kapacitet (metrisk) | 0,5 ml |
| Materiale | Polypropylen (hætte) |
| Sterilitet | Steril |
| Type | Ikke-kodet Cryobank Vial System |
| Kodning | Ingen |
| Hætteglas type | Cryobank |
| Farve | Ryd (lukning) |
| Emballage | Reol, 96 x 2 |
| Show More |