Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Ikke-kodede Cryobank Vial Systemer
Description
Opbevar diagnostiske og biologiske prøver ned til vapor-phase flydende nitrogen i Thermo Scientific™ Nunc™ Ikke-kodede Cryobank-hætteglassystemer, kompatible med udstyr til dækning/afdækning og mærkningsmuligheder. Cryobank-produkter er tilgængelige i et volumenområde på 0,5L til 5,0L og komplimenteres af en række certificeringer.
Sikker sporing
- Solid ét-stykke konstruktion eliminerer risikoen for, at etiketter falder af under kryogenisk opbevaring, hvilket bevarer identiteten af værdifuldt prøvemateriale
Overlegent lagringsformat
- Cryobank-rør fås i store poser, pladsbevidste mikroplade-racks eller kan opbevares i traditionelle kryobokse, så du kan opbevare det foretrukne opbevaringsformat
- Mikropladeformatet er kompatibelt med dine eksisterende multikanals, manuelle pipetter og automatiseret væskehåndteringsudstyr
- Den unikke anti-rotationsfunktion muliggør kompatibilitet med automatiseret aftagnings-/kondenseringsudstyr i enkelt-, 8-kanals eller fuld-rack muligheder for at imødekomme flere gennemstrømningskrav
- TPE-pakningsformet polypropylen-hætte giver overlegen forsegling under høj- eller lavtemperaturopbevaring
- Lavbindingsflade muliggør maksimal genvinding af lavkoncentrationsprøver
Certificeret til at opfylde dine opbevaringsbehov
- CE-certificeret og overholder IATA-kravene til diagnostisk brug og transport
- Certificeret DNAse/RNAse-fri (0,5/1,0 ml), ikke-pyrongenisk (LAL-test), ikke-toksisk (USP klasse VI-test)
- Sterilitetssikringsniveau 10-6 for den mest følsomme prøveopbevaring
Streng kvalitetskontrol
- Lækagetestvalidering udføres under produktionsprocessen for at sikre, at prøvens integritet opretholdes
Specifications
Specifications
| Kodning | Ingen |
| Hætteglas type | Cryobank |
| Emballage | Bulk, 11 poser á 48 rør/etui |
| Mængde | 528 |
| Produktlinje | Nunc |
| Sterilitet | Steril |
| Type | Ikke-kodet Cryobank Vial System |
| Lukningsfarve | Klar |
| Kapacitet (metrisk) | 5 ml |
| Materiale | Polypropylen (hætte) |