Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Ikke-kodede Cryobank Vial Systemer
BIOPHARMA
Product Code. 11776964
Change view
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
1 mL
2 ml
5 ml
Lukningsfarve:
Klar
Sterilitet:
Steril
Emballage:
Bulk, 11 poser á 48 rør/etui
Bulk, 20 poser á 48 rør/etui
Racked, 48
Reol, 96 x 2
Stativ, 96 x 10
Unit Size:
Pakke med 192
Pakke med 480
Pakke med 528
Pakke med 960
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kapacitet (metrisk) Lukningsfarve Sterilitet Emballage Unit Size
11776964 2 ml Klar Steril Bulk, 20 poser á 48 rør/etui Pakke med 960
10044632 0,5 ml Klar Steril Reol, 96 x 2 Pakke med 192
10309822 1 mL Klar Steril Stativ, 96 x 10 Pakke med 960
10089308 5 ml Klar Steril Racked, 48 Pakke med 480
10489788 2 ml Klar Steril Reol, 96 x 2 Pakke med 480
11786964 5 ml Klar Steril Bulk, 11 poser á 48 rør/etui Pakke med 528
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 11776964 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 374259
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7745.00 DKK
    7132.68 DKK / Pakke med 960
    Spare 612.32 DKK
    7% Slukket
View all promotions
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-01-2027
Tag traditionel kryolagring til næste niveau med standard mikropladeformat, der giver tættere lagringskapacitet sammenlignet med standard kryobokse.
Opbevar diagnostiske og biologiske prøver ned til vapor-phase flydende nitrogen i Thermo Scientific™ Nunc™ Ikke-kodede Cryobank-hætteglassystemer, kompatible med udstyr til dækning/afdækning og mærkningsmuligheder. Cryobank-produkter er tilgængelige i et volumenområde på 0,5L til 5,0L og komplimenteres af en række certificeringer.
Sikker sporing
  • Solid ét-stykke konstruktion eliminerer risikoen for, at etiketter falder af under kryogenisk opbevaring, hvilket bevarer identiteten af værdifuldt prøvemateriale
Overlegent lagringsformat
  • Cryobank-rør fås i store poser, pladsbevidste mikroplade-racks eller kan opbevares i traditionelle kryobokse, så du kan opbevare det foretrukne opbevaringsformat
  • Mikropladeformatet er kompatibelt med dine eksisterende multikanals, manuelle pipetter og automatiseret væskehåndteringsudstyr
  • Den unikke anti-rotationsfunktion muliggør kompatibilitet med automatiseret aftagnings-/kondenseringsudstyr i enkelt-, 8-kanals eller fuld-rack muligheder for at imødekomme flere gennemstrømningskrav
  • TPE-pakningsformet polypropylen-hætte giver overlegen forsegling under høj- eller lavtemperaturopbevaring
  • Lavbindingsflade muliggør maksimal genvinding af lavkoncentrationsprøver
Certificeret til at opfylde dine opbevaringsbehov
  • CE-certificeret og overholder IATA-kravene til diagnostisk brug og transport
  • Certificeret DNAse/RNAse-fri (0,5/1,0 ml), ikke-pyrongenisk (LAL-test), ikke-toksisk (USP klasse VI-test)
  • Sterilitetssikringsniveau 10-6 for den mest følsomme prøveopbevaring
Streng kvalitetskontrol
  • Lækagetestvalidering udføres under produktionsprocessen for at sikre, at prøvens integritet opretholdes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kodning Ingen
Hætteglas type Cryobank
Emballage Bulk, 20 poser á 48 rør/etui
Mængde 960
Produktlinje Nunc
Sterilitet Steril
Type Ikke-kodet Cryobank Vial System
Lukningsfarve Klar
Kapacitet (metrisk) 2 ml
Materiale Polypropylen (hætte)