Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Ikke-kodede Cryobank Vial Systemer Artikelnummer.: 10309822
Thermo Scientific™ Nunc™ Ikke-kodede Cryobank Vial Systemer
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10309822
1 mL, Clear, Sterile, Racked, 96 x 10, Pakke med 960
Kapacitet (metrisk):
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
Lukningsfarve:
Clear
Klar
Sterilitet:
Steril
Sterile
Emballage:
Bulk, 11 poser á 48 rør/etui
Bulk, 20 poser á 48 rør/etui
Racked, 48
Racked, 96 x 10
Reol, 96 x 2
Pakningsstørrelse:
Pakke med 192
Pakke med 480
Pakke med 528
Pakke med 960
Artikelnummer. 10309822
Brand: Thermo Scientific™ 374089
Tag traditionel kryolagring til næste niveau med standard mikropladeformat stativer, der rummer tættere opbevaringskapacitet sammenlignet med standard kryobokse.
Opbevar diagnostiske og biologiske prøver ned til vapor-phase flydende nitrogen i Thermo Scientific™ Nunc™ Ikke-kodede Cryobank-hætteglassystemer, kompatible med udstyr til dækning/afdækning og mærkningsmuligheder. Cryobank-produkter er tilgængelige i et volumenområde på 0,5L til 5,0L og komplimenteres af en række certificeringer.
Secure Tracking
  • Solid one-piece construction eliminates the risk of labels falling off during cryogenic storage, preserving the identity of valuable sample material
Superior Storage Format
  • Cryobank tubes are available in space-conscious microplate format racks or can be stored in traditional cryoboxes, accommodating your preferred storage format
  • Microplate format is compatible with your existing multichannel, manual pipettes and automated liquid-handling equipment
  • Unique anti-rotation feature allows compatibility with automated decapping/capping equipment in single, 8-channel, or full-rack options to accommodate multiple throughput requirements
  • TPE-gasketed polypropylene cap provides superior seal during high- or low-temperature storage
  • Low-binding surface allows maximum recovery of low-concentration samples
Certified to meet your storage needs
  • Certified DNAse/RNAse free (0.5/1.0mL), non-pyrongenic (LAL-test), non-toxic (USP class VI test)
  • Sterility assurance level 10-6 for the most sensitive sample storage
Stringent Quality Control
  • Leak-testing validation performed during the manufacturing process to ensure sample integrity is maintained
Greener Choice-anprisninger
  • undefined
    • Renewable Energy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 374089
Lukningsfarve Clear
Kapacitet (metrisk) 1 mL
Materiale Polypropylene (Cap)
Sterilitet Sterile
Type Cryobank
Kodning None
Hætteglas type Cryobank
Farve Clear (Closure)
Emballage Racked, 96 x 10
nr. pr. pakke 960
nr. pr. sag 960
Produktlinje Nunc™
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
Partinummer60278229 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato03/12/2024 Artikelnummer374089
Partinummer60276050 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato03/12/2024 Artikelnummer374089
Partinummer60377442 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato03/12/2024 Artikelnummer374089
Partinummer60355403 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato03/12/2024 Artikelnummer374089
Partinummer60352400 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato03/12/2024 Artikelnummer374089
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ Nunc™ Ikke-kodede Cryobank Vial Systemer >