Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Ikke-kodede Cryobank Vial Systemer
Beskrivelse
Opbevar diagnostiske og biologiske prøver ned til vapor-phase flydende nitrogen i Thermo Scientific™ Nunc™ Ikke-kodede Cryobank-hætteglassystemer, kompatible med udstyr til dækning/afdækning og mærkningsmuligheder. Cryobank-produkter er tilgængelige i et volumenområde på 0,5L til 5,0L og komplimenteres af en række certificeringer.
Secure Tracking
- Solid one-piece construction eliminates the risk of labels falling off during cryogenic storage, preserving the identity of valuable sample material
Superior Storage Format
- Cryobank tubes are available in space-conscious microplate format racks or can be stored in traditional cryoboxes, accommodating your preferred storage format
- Microplate format is compatible with your existing multichannel, manual pipettes and automated liquid-handling equipment
- Unique anti-rotation feature allows compatibility with automated decapping/capping equipment in single, 8-channel, or full-rack options to accommodate multiple throughput requirements
- TPE-gasketed polypropylene cap provides superior seal during high- or low-temperature storage
- Low-binding surface allows maximum recovery of low-concentration samples
Certified to meet your storage needs
- Certified DNAse/RNAse free (0.5/1.0mL), non-pyrongenic (LAL-test), non-toxic (USP class VI test)
- Sterility assurance level 10-6 for the most sensitive sample storage
Stringent Quality Control
- Leak-testing validation performed during the manufacturing process to ensure sample integrity is maintained
Tekniske data
Tekniske data
Lukningsfarve | Clear |
Kapacitet (metrisk) | 5 mL |
Materiale | Polypropylene (Cap) |
Sterilitet | Sterile |
Type | Cryobank |
Kodning | None |
Hætteglas type | Cryobank |
Farve | Clear (Closure) |
Emballage | Racked, 48 |
nr. pr. pakke | 48 |
Vis mere |
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
Partinummer | Certifikattype | Dato | Artikelnummer |
---|---|---|---|
1430196 | Overensstemmelsescertifikat | 11/06/2025 | 374222 |
1426783 | Overensstemmelsescertifikat | 11/06/2025 | 374222 |
1423213 | Overensstemmelsescertifikat | 20/02/2025 | 374222 |
1423212 | Overensstemmelsescertifikat | 19/02/2025 | 374222 |
1413099 | Overensstemmelsescertifikat | 31/10/2024 | 374222 |