Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Multiretter med UpCell™ Overflade
Beskrivelse
Støt ikke-enzymatisk høst af adhærente celler til bevarelse af cellelevedygtighed og overfladeproteiner med den temperaturfølsomme overflade af Thermo Scientific™ Nunc™ UpCell™ Opvask. Overfør blot kulturen til stuetemperatur for at opsamle celler i suspension eller i form af celleark ved hjælp af en støttende membran.
- Ingen —trypsinisering bevarer celleoverfladeproteiner
- Ingen fysisk —kraft får høj cellelevedygtighed
- Til kulturpassage, enkeltcelleanalyser og celletransplantationsforskning
- 6-brønds multiskål kommer med støttende membraner, der muliggør høst af celleark og kreationer af 3-D vævsmodeller
- Minimal praktisk tid
- Tilpasset stregkodning er tilgængelig
Anbefalet til:
Kulturpassage; Enkeltcelleanalyser, Celletransplantationsforskning, 3D-vævsmodeller
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 24 godt, UpCell |
| Kulturområde | 1,9 cm² |
| Volumen (metrisk) Nå | 1 ml (nå) |
| Volumen (metrisk) Virker | 1 mL |
| Type | Multiskål |
| Mængde | 1/Pk., 6/Cs. |
| Farve | Klar |
| Overfladebehandling | Cellekultur-behandlet |
| Sterilitet | Steril |
| Antal Wells | 24 |
| Vis mere |
Ansvarsfraskrivelse til intern brugsbegrænsning for forskning: Eventuelle begrænsninger for køberen til kun at bruge produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er forbundet med denne erklæring. Kun til forskning og engangsbrug