Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Multiretter med UpCell™ Overflade
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10288143
Skift visning
Antal Wells:
6
12
24
48
Kulturområde:
1,1 cm²
1,9 cm²
3,5 cm²
9,6 cm²
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal Wells Kulturområde Pakningsstørrelse
10288143 12 3,5 cm² Pakke med 6
10616234 48 1,1 cm² Pakke med 6
10532204 24 1,9 cm² Pakke med 6
10542204 6 9,6 cm² Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10288143 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 174900
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3117.09 DKK
    1977.64 DKK / Pakke med 6
    Spare 1139.45 DKK
    36% Slukket
Forventet forsendelse: 25-02-2027
Støt ikke-enzymatisk høst af adhærente celler til bevarelse af cellelevedygtighed og overfladeproteiner.
Støt ikke-enzymatisk høst af adhærente celler til bevarelse af cellelevedygtighed og overfladeproteiner med den temperaturfølsomme overflade af Thermo Scientific™ Nunc™ UpCell™ Opvask. Overfør blot kulturen til stuetemperatur for at opsamle celler i suspension eller i form af celleark ved hjælp af en støttende membran.
Traditionel cellehøst ved hjælp af enzymatiske og mekaniske metoder kompromitterer ofte integriteten af overfladeproteiner og levedygtigheden af høstede celler. Derimod UpCell Overflade tillader cellehøst ved blot at reducere cellekulturens temperatur til under 32 C °uden behov for enzym, hvilket resulterer i meget levedygtige celler med intakte celleoverfladeproteiner.
  • Ingen —trypsinisering bevarer celleoverfladeproteiner
  • Ingen fysisk —kraft får høj cellelevedygtighed
  • Til kulturpassage, enkeltcelleanalyser og celletransplantationsforskning
  • 6-brønds multiskål kommer med støttende membraner, der muliggør høst af celleark og kreationer af 3-D vævsmodeller
  • Minimal praktisk tid
  • Tilpasset stregkodning er tilgængelig
Anbefalet til:
Kulturpassage; Enkeltcelleanalyser, Celletransplantationsforskning, 3D-vævsmodeller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 12 godt, UpCell
Kulturområde 3,5 cm²
Volumen (metrisk) Nå 2 ml (godt)
Volumen (metrisk) Virker 2 mL
Type Multiskål
nr. pr. pakke 1
nr. pr. sag 6
Farve Klar
Overfladebehandling UpCell, temperaturfølsom
Sterilitet Steril
Antal Wells 12
Well Shape Rektangulær, flad bund (F-brønd)
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse til intern brugsbegrænsning for forskning: Eventuelle begrænsninger for køberen til kun at bruge produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er forbundet med denne erklæring. Kun til forskning og engangsbrug