Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Multiretter med Nunclon™ Supra overflade
Beskrivelse
Oplev optimal ydeevne med Thermo Scientific Nunc plader med Nunclon Supra overfladebehandling til dyrkning af en bred vifte af kræsne klæbende celler. Beregnet til generelle cellekulturapplikationer Nunclon Supra overflade er mere hydrofil end Nunclon Deltaoverflade, der øger væksten af kræsne celletyper under betingelser uden serum eller lavt serum.
Thermo Scientific Nunc fartøjer med Nunclon Supra overfladebehandling er designet til at dyrke kræsne klæbende celler. Beregnet til generelle cellekulturapplikationer Nunclon Supra overflade er mere hydrofil end Nunclon Deltaoverflade, der øger væksten af kræsne celletyper under betingelser uden serum eller lavt serum.
De Nunclon Supra overflade understøtter serumfri og belægningsfri kultur af humane mesenkymale stromale celler (MSC'er), bevarer deres morfologi og fremmer høj cellelevedygtighed. Nunclon Supra cultureware er en fantastisk xeno-fri løsning til celleterapiforskningsapplikationer.
Funktioner af Nunc Multiretter med Nunclon Supra Surface inkluderer:
• Konsekvent lot-til-lot ydeevne
• Steril med SAL 10 -6
• Ikke-cytotoksisk
• Ikke-pyrogen
• Biokompatibel pr USP Klasse VI for råvarer
• Holdbarhed: 5 år
Tekniske data
Tekniske data
| Låg | Med låg |
| Produktlinje | Nunc |
| Farve | Klar |
| Engangs | Engangsbrug |
| Materiale | Polystyren |
| Antal Wells | 24 |
| Sterilitet | Steril |
| Overfladebehandling | Nunclon supra |
| Well Shape | Flad bund (F-brønd) |
| nr. pr. sag | 75 Retter |
| Vis mere |
Til laboratoriebrug