Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Mørtelsæt
Beskrivelse
Fremme laboratoriesikkerheden uden at påvirke nøjagtigheden negativt ved at bruge den høj-impact polyethylen konstrueret Thermo Scientific™ Nunc™ Mørtelsæt, et glimrende alternativ til glaslaboratorieartikler.
- Tåler temperaturer fra -40 °C til +95 °C
- Enkelt pakket
- Inkluderer skrabekort, vejepapir, polyethylenark
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Morter Kit, komplet med gråt fad og støder |
| Produkttype | Mørtelsæt |
| Materiale | Polyethylen |