Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Minibakker med Nunclon™ Delta overflade
Nå tælle:
60
72
Pakningsstørrelse:
Pakke med 150
Beskrivelse
Opnå fremragende cellevedhæftning og væksthastigheder med Thermo Scientific™ Nunc™ Minibakker med Nunclon™ Delta overflade.
- Steril polystyren
- Fås med 60 eller 72 koniske brønde
- Store hævede alfanumeriske koordinater
- Nøglet låg for korrekt orientering
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Certificeret Nunclon overflade |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Bund form | Konisk |
| Kapacitet (metrisk) | 8 L |
| Kulturområde | 0,013 cm 2 |
| Materiale | Polystyren |
| Form | Rektangulær |
| Sterilitet | Steril |
| Overfladebehandling | Nunklon Delta |
| Type | Mini bakke |
| Vis mere |