Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Minibakker med Nunclon™ Delta overflade
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10520072
Skift visning
Nå tælle:
60
72
Pakningsstørrelse:
Pakke med 150
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Nå tælle Pakningsstørrelse
10520072 60 Pakke med 150
10623581 72 Pakke med 150
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10520072 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 163118
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4070.00 DKK
    3797.69 DKK / Pakke med 150
    Spare 272.31 DKK
    6% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Opnå fremragende cellevedhæftning og væksthastigheder med Nunc Minibakker med Nunclon Delta overflade.
Opnå fremragende cellevedhæftning og væksthastigheder med Thermo Scientific™ Nunc™ Minibakker med Nunclon™ Delta overflade.
  • Steril polystyren
  • Fås med 60 eller 72 koniske brønde
  • Store hævede alfanumeriske koordinater
  • Nøglet låg for korrekt orientering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Certificeret Nunclon overflade
Lukning inkluderet Ja
Bund form Konisk
Kapacitet (metrisk) 8 L
Kulturområde 0,013 cm 2
Materiale Polystyren
Form Rektangulær
Sterilitet Steril
Overfladebehandling Nunklon Delta
Type Minibakke
Volumen (metrisk) Virker 8 μl
Nå tælle 60
Inkluderer Låg
nr. pr. sag 150
nr. pr. pakke 10
Længde (metrisk) 84.1 mm
Bredde (metrisk) 5.82 mm
Højde (metrisk) 11.2 mm