Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ Minibakker
Artikelnummer. 10204221
Nå tælle:
60
72
Lukning inkluderet:
Ja
Nej
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 400
Pakke med 480
Artikelnummer. 10204221
Brand: Thermo Scientific™ 452256
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Skab mere plads i laboratoriefrysere og inubatorer med Nunc MicroWell MiniBakke, hvis optiske klarhed gør det muligt at bruge bakkerne med omvendte mikroskoper.
Skab mere plads i laboratoriefrysere og inubatorer med Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ MiniBakke, hvis optiske klarhed gør det muligt at bruge bakkerne med omvendte mikroskoper.
  • Begrænset adsorption af proteiner
  • Lågene har nøgleflige for korrekt orientering
  • Store hævede alfanumeriske koordinater
  • Unik overfladebehandling for at maksimere prøve- og reagensblanding
  • Minibakker til serologiske applikationer har lidt mindre brønddimensioner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukning inkluderet Ja
Lukningsmateriale Polystyren
Bund form Flad
Materiale Polystyren
Form Rektangulær
Sterilitet Steril
Overfladebehandling Nunklon Delta
Type Skål til cellekultur
Nå tælle 60
Inkluderer Låg
nr. pr. sag 480
nr. pr. pakke 120
Længde (metrisk) 84 mm
Bredde (metrisk) 59 mm
Højde (metrisk) 59 mm