Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ Minibakker
Nå tælle:
60
72
Lukning inkluderet:
Ja
Nej
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 400
Pakke med 480
Beskrivelse
Skab mere plads i laboratoriefrysere og inubatorer med Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ MiniBakke, hvis optiske klarhed gør det muligt at bruge bakkerne med omvendte mikroskoper.
- Begrænset adsorption af proteiner
- Lågene har nøgleflige for korrekt orientering
- Store hævede alfanumeriske koordinater
- Unik overfladebehandling for at maksimere prøve- og reagensblanding
- Minibakker til serologiske applikationer har lidt mindre brønddimensioner
Tekniske data
Tekniske data
| Lukning inkluderet | Ja |
| Lukningsmateriale | Polystyren |
| Bund form | Flad |
| Materiale | Polystyren |
| Form | Rektangulær |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Overfladebehandling | Celledyrkning |
| Type | Skål til cellekultur |
| Nå tælle | 72 |
| Til brug med (applikation) | Til serologiske applikationer |
| Vis mere |