Få mere at vide
Thermo Scientific™ 96 Brønds plade, UpCell Temperaturfølsom overflade, pakke med 1
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10609114
Skift visning
Mængde:
1/Pk., 8/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 8
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10609114 1/Pk., 8/Cs. Pakke med 8
1 options
Artikelnummer. 10609114 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 174897
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Farve:Klar; Sterilitet:Steril; Låg:Med låg
Støt ikke-enzymatisk høst af adhærente celler til bevarelse af cellelevedygtighed og overfladeproteiner med den temperaturfølsomme overflade af Thermo Scientific™ Nunc™ UpCell™ Mikroplader. Overfør blot kulturen til stuetemperatur for at opsamle celler i suspension.
Thermo Scientific Nunc UpCell Overflade
UpCell overflade er en temperaturfølsom cellekulturoverflade, der muliggør ikke-enzymatisk høst af adhærente celler til bevarelse af cellelevedygtighed og overfladeproteiner.
En temperaturfølsom poly( N -isopropylacrylamid) (PNIPAAm) polymer podes på den standardcellekulturbehandlede polystyrenoverflade. Ved 37˚C tillader den kovalent bundne polymer celler at binde sig til skålen og vokse som normalt. Ved stuetemperatur binder PNIPAAm vand og svulmer, frigiver de vedhæftede celler sammen med de ekstracellulære matricer. Cellerne adskilles fra kultursubstratet uden trypsin.
Funktioner:
  • Hydroficiliteten af UpCell overfladen ændrer sig med den ydre temperatur, hvilket tillader celler at løsne sig
  • Intet behov for dissociationsenzymer, hvilket sikrer intakte celleoverfladeproteiner
  • Intet behov for fysisk skrabning, hvilket resulterer i høj cellelevedygtighed
  • Holdbarhed: 3 år fra fremstillingsdato
Anbefalet til:
  • Kulturpassage
  • Efterfølgende enkeltcelleanalyser (f.eks. flowcytometri)
  • Må kun benyttes til forskningsformål.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 96F brøndplade, UpCell , klar, med låg, steril (pakke med 1, æske med 8)
Materiale Polystyren
Volumen (metrisk) Virker 200μ L
Type Mikroplade
Mængde 1/Pk., 8/Cs.
Farve Klar
Overfladebehandling UpCell-behandlet, temperaturfølsom
Sterilitet Steril
Antal Wells 96
Certificeringer/compliance Alle mikroplader fremstillet af Nunc opfylder anbefalingen fra amerikanske nationale standarder (ANSI ) (ANSI/SBS 1-2004)
Array 8 x 12
Produktlinje Nunc
Emballage 1/Pk., 8/Cs.
Stregkode Tilpasset stregkodning tilgængelig
Well Shape Flad