Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ 96-brønd, poly-D lysin-behandlet, flad bund, optisk polymerbase mikroplade
Artikelnummer. 12971398
Mængde:
Tilfælde af 20
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. 12971398
Brand: Thermo Scientific™ 152028
Farve: Hvid, klar bund; Låg: Med låg; Type: Optisk polymerbase
Thermo Scientific™ Nunc MicroWell 96-brønds optiske bundplader med polymerbase har en solid polystyren sort eller hvid øvre struktur med en polystyrenfilm i bunden af pladen. Pladerne er optimeret til fluorescens og luminescens i cellekultur og mikroskopiske applikationer.
Hvid eller sort polystyren øvre struktur med polymer eller dækglas bundplader kombinerer den optiske klarhed af jomfruelig krystallinsk polystyren med optimal overflade til en bred vifte af HTS applikationer.
  • Baggrund, autoflorescens og krydstale forbedres, når du bruger Nunc Sorte eller hvide mikroplader
  • Sorte mikroplader anbefales til florescensmålinger; med minimum tilbagespredt lys og baggrundsfluorescens
  • Hvide mikroplader anbefales til luminescensmålinger; med maksimal refleksion og minimal autoluminescens
  • Fås i sort til fluorescensanalyser eller hvid til luminescens- og fluorescensanalyser; begge med klar bund
  • Polymer bundplade
  • Arbejdsområde, 50-200 L/μbrønd
  • Tilpasset stregkodning er tilgængelig
  • Aseptisk fremstillet
Bestillingsoplysninger:
Del nr. 152040, 152036, 152028 og 152037 er produceret i et rent miljø.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Polystyren
Volumen (metrisk) Nå 400μ l
Volumen (metrisk) Virker 50 til 200μ L
Type Mikroplade
Mængde Tilfælde af 20
nr. pr. pakke 5
nr. pr. sag 20
Farve Hvid
Overfladebehandling Poly-D-Lysin
Sterilitet Aseptisk fremstillet
Antal Wells 96
Certificeringer/compliance Alle mikroplader fremstillet af Nunc opfylder anbefalingen fra amerikanske nationale standarder (ANSI ) (ANSI/SBS 1-2004)
Array 8 x 12
Produktlinje Nunc
Emballage 5/pakke, 20/etui
Stregkode Tilpasset stregkodning tilgængelig
Well Shape Flad