Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ 96-brønd optisk bund mikroplade, hvid, TC-overflade
Artikelnummer. 10158721
Skift visning
Mængde:
Tilfælde af 30
Pakningsstørrelse:
Pakke med 30
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10158721 Tilfælde af 30 Pakke med 30
1 options
Artikelnummer. 10158721 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 165306
Kvalitetsplast til cellekultur for resultater, du kan stole på, og værdi for pengene
Brug rabatkode 27952
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Opnået optimal fluorescens og luminescens i cellekultur og mikroskopiske applikationer med Nunc MicroWell 384-brønds optiske bundplader, der har en polystyren-hvid overdel med en polystyrenfilm i bunden af pladen.
Thermo Scientific Nunc MicroWell 96-brønds optiske bundplader med polymerbase har en solid polystyrenhvid overstruktur med en polystyrenfilm i bunden af pladen. Pladerne er optimeret til fluorescens og luminescens i cellekultur og mikroskopiske anvendelser.
Hvid polystyren overstruktur med polymerbundplader kombinerer den optiske klarhed fra jomfruelig krystallinsk polystyren med optimal overflade til en bred vifte af HTS-applikationer.
  • Baggrund, autoflorescens og krydstale forbedres, når du bruger Nunc hvide mikroplader
  • Hvide mikroplader anbefales til luminescensmålinger med maksimal refleksion og minimal autoluminescens
  • Også tilgængelig i sort; Anbefales til fluorescensmålinger med mindst muligt tilbagespredt lys og baggrundsfluorescens
  • Polymerbundplade
  • Arbejdsområde: 50 –200 μl/brønd
  • Tilpasset stregkodning er tilgængelig
Farve: hvid med klar bund
Sterilitet: steril
Låg: med låg
Type: optisk polymerbase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Tilpasset stregkodning tilgængelig
Certificeringer/compliance Alle mikroplader fremstillet af Nunc opfylder anbefalingen fra amerikanske nationale standarder (ANSI ) (ANSI/SBS 1-2004)
Låg Med låg
Array 8 x 12
Emballage 10 Pk., 30 Sager
Produktlinje Nunc
Farve Hvid
Produkttype Optisk polymerbase
Nederdel stil Høj flange
Materiale Polystyren
Volumen (metrisk) Nå 400μ L
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 50 til 200μ L
Sterilitet Steril
Overfladebehandling Celledyrkning
Well Shape Flad bund (F-brønd)
nr. pr. sag 30
nr. pr. pakke 10
Mængde Tilfælde af 30