Få mere at vide
Thermo Scientific™ 96 Well sort/klar bundplade, ubehandlet overflade, uden låg, ikke-steril, pakke med 10 stk.
Beskrivelse
Thermo Scientific™ Nunc MicroWell 96-brønds optiske bundplader med polymerbase har en solid polystyren sort eller hvid øvre struktur med en polystyrenfilm i bunden af pladen. Pladerne er optimeret til fluorescens og luminescens i cellekultur og mikroskopiske applikationer.
Hvid eller sort polystyren øvre struktur med polymer eller dækglas bundplader kombinerer den optiske klarhed af jomfruelig krystallinsk polystyren med optimal overflade til en bred vifte af HTS applikationer.
- Baggrund, autoflorescens og krydstale forbedres, når du bruger Nunc Sorte eller hvide mikroplader
- Sorte mikroplader anbefales til florescensmålinger; med minimum tilbagespredt lys og baggrundsfluorescens
- Hvide mikroplader anbefales til luminescensmålinger; med maksimal refleksion og minimal autoluminescens
- Fås i sort til fluorescensanalyser eller hvid til luminescens- og fluorescensanalyser; begge med klar bund
- Polymer bundplade
- Arbejdsområde, 50-200 L/μbrønd
- Tilpasset stregkodning er tilgængelig
Bestillingsoplysninger:
Del nr. 152040, 152036, 152028 og 152037 er produceret i et rent miljø.
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | Tilpasset stregkodning tilgængelig |
| Certificeringer/compliance | Alle mikroplader fremstillet af Nunc opfylder anbefalingen fra amerikanske nationale standarder (ANSI ) (ANSI/SBS 1-2004) |
| Låg | Uden låg |
| Array | 8 x 12 |
| Emballage | 10 Pk., 30 Sager |
| Produktlinje | Nunc |
| Farve | Sort |
| Produkttype | Optisk polymerbase |
| Materiale | Polystyren |
| Volumen (metrisk) Nå | 400μ L |
| Vis mere |