Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ 96-Well, Nunclon Delta-Treated, Flat-Bottom, Optical Coverglass Base Microplate
Mængde:
Tilfælde af 30
Pakningsstørrelse:
Pakke med 30
Beskrivelse
Opnå optimal fluorescens og luminescens i cellekultur og mikroskopiske applikationer med Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ 96-brønds optiske bundplader med dækglasbase, med en sort eller hvid overstruktur i polystyren med en polystyrenfilm i bunden af pladen.
Funktioner:
- Baggrund, autoflorescens og krydstale er forbedret
- Sorte mikroplader til fluorescensmålinger, med minimum tilbagespredt lys og baggrundsfluorescens
- Hvide mikroplader til luminescensmålinger, med maksimal refleksion og minimal autoluminescens
- Cellekulturoverfladen er ideel til cellebaserede assays
- CC 2 overflademodifikation efterligner Poly-D-Lysin tæt og er overlegen til vedhæftning og vækst af kræsne celler
- Tilpasset stregkodning tilgængelig
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Alle mikroplader fremstillet af Nunc opfylder anbefalingen fra amerikanske nationale standarder (ANSI ) (ANSI/SBS 1-2004) |
| Låg | Med låg |
| Array | 8 x 12 |
| Emballage | 6 Pk., 30 Cases |
| Produktlinje | Nunc |
| Farve | Sort, Ryd bund |
| Produkttype | Mikroplade |
| Materiale | Polystyren |
| Antal Wells | 96 |
| Sterilitet | Steril |
| Vis mere |