Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ 96-Nå, Nunclon Delta-behandlet, flad bund mikroplade
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-9045076
Antal Wells:
96
nr. pr. pakke:
1 mikroplade
10 mikroplader
nr. pr. sag:
160 mikroplader
50 mikroplader
Pakningsstørrelse:
Pakke med 160
Pakke med 50
Artikelnummer. 10212811
Brand: Thermo Scientific™ 167008
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Farve: Klar; Sterilitet: Steril; Låg: Med låg
Thermo Scientific™ Nunc MicroWell 96-Well mikroplader er optimeret til robotteknologi, automatiserede læsere og væskehåndteringssystemer. 96-brønds mikroplader bruges til antibiotikascreeninger, cellebaserede assays og screeningsforbindelser. Den flade bundform er ideel til mikroskopiske og optiske målinger. Vores tallerkener er af høj kvalitet for ensartede og pålidelige resultater.
  • Klar polystyren har fremragende optiske egenskaber, hvilket gør den ideel til optiske målinger
  • Ubehandlet polystyren er hydrofobt og er velegnet til vækst af suspensionskulturer, der kan formere sig og vokse uden vedhæftning
  • Ubehandlede overflader er ideelle til at tilføje belægninger i dit laboratorium
  • Cellekultur behandlet: De Nunclon™ Delta-cellekulturbehandlet overflade er en hydrofil overflade, der fremmer cellevedhæftning og -vækst
  • Plader er optimeret til robotteknologi, pladelæsere og væskebehandlere
  • Tilpasset stregkodning er tilgængelig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Tilpasset stregkodning tilgængelig
Certificeringer/compliance Alle mikroplader fremstillet af Nunc opfylder anbefalingen fra amerikanske nationale standarder (ANSI ) (ANSI/SBS 1-2004)
Certificeret Non-pyrogenic
Format Standard
Låg Med låg
Oversigt 96F well plate, Nunclon Delta, clear, with lid, Sterile (Pack of 1, Case of 50)
Array 8 x 12
Autoklaverbar Not Autoclavable
Emballage 1/Pk., 50/Cs.
Produktlinje Nunc
Farve Klar
Produkttype Mikroplade
Materiale Polystyren
Volumen (metrisk) Nå 400μ l
Antal Wells 96
Sterilitet Steril
Overfladebehandling Nunklon Delta
Well Shape Flad bund (F-brønd)
nr. pr. sag 50 mikroplader
nr. pr. pakke 1 mikroplade
Mængde 50/Cs.