Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ 96-Nå, Nunclon Delta-behandlet, flad bund mikroplade
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10567131
Skift visning
Antal Wells:
96
nr. pr. pakke:
1 mikroplade
10 mikroplader
nr. pr. sag:
160 mikroplader
50 mikroplader
Pakningsstørrelse:
Pakke med 160
Pakke med 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal Wells nr. pr. pakke nr. pr. sag Pakningsstørrelse
10567131 96 10 mikroplader 160 mikroplader Pakke med 160
10212811 96 1 mikroplade 50 mikroplader Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10567131 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 161093
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3605.00 DKK
    3061.17 DKK / Pakke med 160
    Spare 543.83 DKK
    15% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Farve: Klar; Sterilitet: Steril; Låg: Med låg
Thermo Scientific™ Nunc MicroWell 96-Well mikroplader er optimeret til robotteknologi, automatiserede læsere og væskehåndteringssystemer. 96-brønds mikroplader bruges til antibiotikascreeninger, cellebaserede assays og screeningsforbindelser. Den flade bundform er ideel til mikroskopiske og optiske målinger. Vores tallerkener er af høj kvalitet for ensartede og pålidelige resultater.
  • Klar polystyren har fremragende optiske egenskaber, hvilket gør den ideel til optiske målinger
  • Ubehandlet polystyren er hydrofobt og er velegnet til vækst af suspensionskulturer, der kan formere sig og vokse uden vedhæftning
  • Ubehandlede overflader er ideelle til at tilføje belægninger i dit laboratorium
  • Cellekultur behandlet: De Nunclon™ Delta-cellekulturbehandlet overflade er en hydrofil overflade, der fremmer cellevedhæftning og -vækst
  • Plader er optimeret til robotteknologi, pladelæsere og væskebehandlere
  • Tilpasset stregkodning er tilgængelig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Tilpasset stregkodning tilgængelig
Certificeringer/compliance Alle mikroplader fremstillet af Nunc opfylder anbefalingen fra amerikanske nationale standarder (ANSI ) (ANSI/SBS 1-2004)
Låg Med låg
Oversigt 96F brøndplade, Nunclon Delta, klar, med låg, steril (pakke med 10, æske med 160)
Array 8 x 12
Emballage 10 Pk., 160 Sager
Produktlinje Nunc
Farve Klar
Produkttype Mikroplade
Nederdel stil Høj flange
Materiale Polystyren
Volumen (metrisk) Nå 400μ L
Antal Wells 96
Sterilitet Steril
Overfladebehandling Nunklon Delta
Well Shape Flad bund (F-brønd)
nr. pr. sag 160 mikroplader
nr. pr. pakke 10 mikroplader
Mængde 160/Cs.