Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ 96-Nå, Nunclon Delta-behandlet, flad bund mikroplade
Beskrivelse
Thermo Scientific™ Nunc MicroWell 96-Well mikroplader er optimeret til robotteknologi, automatiserede læsere og væskehåndteringssystemer. 96-brønds mikroplader bruges til antibiotikascreeninger, cellebaserede assays og screeningsforbindelser. Den flade bundform er ideel til mikroskopiske og optiske målinger. Vores tallerkener er af høj kvalitet for ensartede og pålidelige resultater.
- Klar polystyren har fremragende optiske egenskaber, hvilket gør den ideel til optiske målinger
- Ubehandlet polystyren er hydrofobt og er velegnet til vækst af suspensionskulturer, der kan formere sig og vokse uden vedhæftning
- Ubehandlede overflader er ideelle til at tilføje belægninger i dit laboratorium
- Cellekultur behandlet: De Nunclon™ Delta-cellekulturbehandlet overflade er en hydrofil overflade, der fremmer cellevedhæftning og -vækst
- Plader er optimeret til robotteknologi, pladelæsere og væskebehandlere
- Tilpasset stregkodning er tilgængelig
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | Tilpasset stregkodning tilgængelig |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 |
| Certificeret | Ikke-pyrogen |
| Format | Standard |
| Låg | Med låg |
| Oversigt | 96F brøndplade, Nunclon Delta, klar, med låg, steril (Pakke af 1, kasse med 50) |
| Array | 8 x 12 |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Emballage | 1/Pk., 50/Cs. |
| Produktlinje | Nunc |
| Vis mere |