Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ 96-brønds mikroplader
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10774957
Skift visning
nr. pr. sag:
108/Cs.
160/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 108
Pakke med 160
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. nr. pr. sag Pakningsstørrelse
10774957 108/Cs. Pakke med 108
10000571 160/Cs. Pakke med 160
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10774957 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 243656
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4345.00 DKK
    2059.73 DKK / Pakke med 108
    Spare 2285.27 DKK
    52% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 03-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opnå ensartede resultater med Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ 96-brønds mikroplader, optimeret til robotteknologi, automatiserede læsere og væskehåndteringssystemer.
Opnå konsistente og pålidelige resultater med Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ 96-brønds mikroplader. Med flere overflademodifikationer er disse plader ideelle til cellebaserede assays såvel som biokemiske assays. Den flade bundform er velegnet til mikroskopiske og optiske målinger. Tilgængelig i enten højflange-skørt- eller lavflange-pinchbar-designet, er pladerne optimeret til en række robotter, automatiserede læsere og væskehåndteringssystemer.
  • Fremstillet af klar polystyren med fremragende optiske egenskaber, ideelt til optiske målinger.
  • Ubehandlet plade med hydrofob overflade er velegnet til suspensionscellekulturer og en række biokemiske prøver.
  • Cellekulturpladen har modtaget Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta-overfladebehandlingen, som fremmer celleadhæsion og vækst
  • Kollagen I og Poly-D-Lysin belagte plader er forbedret for kræsne adhærente celler og biomolekyle-tilhæftning
  • Forskellige flangedesigns er kompatible med enten manuel eller robotisk drift
  • Tilpasset stregkodning er tilgængelig
Garanti: 90 dage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Ingen stregkode
Certificeringer/compliance Alle mikroplader fremstillet af Nunc opfylder anbefalingen fra amerikanske nationale standarder (ANSI ) (ANSI/SBS 1-2004)
Format Standard
Låg Med låg
Oversigt 96F brøndplade, ubehandlet, klar, med låg, steril (pakke med 6, æske med 108)
Array 8 x 12
Emballage 108 Sager
Produktlinje Nunc
Farve Klar
Produkttype Mikroplade
Materiale Polystyren
Antal Wells 96
Sterilitet Steril
Overfladebehandling Ubehandlet
Well Shape Flad bund (F-brønd)
nr. pr. sag 108/Cs.
nr. pr. pakke 6 Pk.
Mængde 6 Pk.
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.