Få mere at vide
Thermo Scientific™ 96-brøndsplade, poly-D-lysinbelagt overflade, pakke med 5
Artikelnummer. 10749524
Skift visning
Mængde:
Tilfælde af 20
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Artikelnummer. Mængde unitSize
10749524 Tilfælde af 20 Pakke med 20
1 options
Artikelnummer. 10749524 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 152039
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Farve: Klar; Låg: Med låg
Thermo Scientific™ Nunc MicroWell 96-Well mikroplader er optimeret til robotteknologi, automatiserede læsere og væskehåndteringssystemer. 96-brønds mikroplader bruges til antibiotikascreeninger, cellebaserede assays og screeningsforbindelser. Den flade bundform er ideel til mikroskopiske og optiske målinger. Vores tallerkener er af høj kvalitet for ensartede og pålidelige resultater.
  • Klar polystyren har fremragende optiske egenskaber, hvilket gør den ideel til optiske målinger
  • Ubehandlet polystyren er hydrofobt og er velegnet til vækst af suspensionskulturer, der kan formere sig og vokse uden vedhæftning
  • Ubehandlede overflader er ideelle til at tilføje belægninger i dit laboratorium
  • Cellekultur behandlet: De Nunclon™ Delta-cellekulturbehandlet overflade er en hydrofil overflade, der fremmer cellevedhæftning og -vækst
  • Plader er optimeret til robotteknologi, pladelæsere og væskebehandlere
  • Tilpasset stregkodning er tilgængelig
  • Aseptisk fremstillet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 96F brøndplade, Poly-D-Lysine, klar, med låg
Materiale Polystyren
Volumen (metrisk) Nå 400μ l
Type Mikroplade
Mængde Tilfælde af 20
nr. pr. pakke 5
nr. pr. sag 20
Farve Klar
Overfladebehandling Poly-D-Lysin
Sterilitet Aseptisk fremstillet
Antal Wells 96
Certificeringer/compliance Alle mikroplader fremstillet af Nunc opfylder anbefalingen fra amerikanske nationale standarder (ANSI ) (ANSI/SBS 1-2004)
Array 8 x 12
Produktlinje Nunc
Emballage 5/pakke, 20/etui
Stregkode Tilpasset stregkodning tilgængelig
Well Shape Flad