Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ 96-brønd, ikke-behandlet, flad bund mikroplade
Beskrivelse
Thermo Scientific™ Nunc MicroWell 96-Well mikroplader er optimeret til robotteknologi, automatiserede læsere og væskehåndteringssystemer. 96-brønds mikroplader bruges til antibiotikascreeninger, cellebaserede assays og screeningsforbindelser. Den flade bundform er ideel til mikroskopiske og optiske målinger. Vores tallerkener er af høj kvalitet for ensartede og pålidelige resultater.
- Klar polystyren har fremragende optiske egenskaber, hvilket gør den ideel til optiske målinger
- Ubehandlet polystyren er hydrofobt og er velegnet til vækst af suspensionskulturer, der kan formere sig og vokse uden vedhæftning
- Ubehandlede overflader er ideelle til at tilføje belægninger i dit laboratorium
- Cellekultur behandlet: De Nunclon™ Delta-cellekulturbehandlet overflade er en hydrofil overflade, der fremmer cellevedhæftning og -vækst
- Plader er optimeret til robotteknologi, pladelæsere og væskebehandlere
- Tilpasset stregkodning er tilgængelig
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Alle mikroplader fremstillet af Nunc opfylder anbefalingen fra amerikanske nationale standarder (ANSI ) (ANSI/SBS 1-2004) |
| Format | Standard |
| Låg | Uden låg |
| Oversigt | F 96 brønds plade, Ubehandlet, klar, uden låg, Steril (pakke med 10, æske med 180) |
| Array | 8 x 12 |
| Emballage | 10 Pk., 180 Sager |
| Produktlinje | Nunc |
| Farve | Klar |
| Produkttype | Mikroplade |
| Materiale | Polystyren |
| Vis mere |