Få mere at vide
Thermo Scientific™ 96-brøndsplade, kollagen I coated overflade, pakke med 5
Beskrivelse
Thermo Scientific™ Nunc MicroWell 96-Well mikroplader er optimeret til robotteknologi, automatiserede læsere og væskehåndteringssystemer. 96-brønds mikroplader bruges til antibiotikascreeninger, cellebaserede assays og screeningsforbindelser. Den flade bundform er ideel til mikroskopiske og optiske målinger. Vores tallerkener er af høj kvalitet for ensartede og pålidelige resultater.
- Klar polystyren har fremragende optiske egenskaber, hvilket gør den ideel til optiske målinger
- Ubehandlet polystyren er hydrofobt og er velegnet til vækst af suspensionskulturer, der kan formere sig og vokse uden vedhæftning
- Ubehandlede overflader er ideelle til at tilføje belægninger i dit laboratorium
- Cellekultur behandlet: De Nunclon™ Delta-cellekulturbehandlet overflade er en hydrofil overflade, der fremmer cellevedhæftning og -vækst
- Plader er optimeret til robotteknologi, pladelæsere og væskebehandlere
- Tilpasset stregkodning er tilgængelig
- Aseptisk fremstillet
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 96F brøndplade, Collagen I, klar, med låg |
| Materiale | Polystyren |
| Volumen (metrisk) Nå | 400μ l |
| Type | Mikroplade |
| Mængde | Tilfælde af 20 |
| nr. pr. pakke | 5 |
| nr. pr. sag | 20 |
| Farve | Klar |
| Overfladebehandling | Kollagen type I |
| Sterilitet | Aseptisk fremstillet |
| Vis mere |