Få mere at vide
Thermo Scientific™ 96-brøndsplade, ubehandlet overflade, uden låg, ikke-steril, pakke med 5
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10078850
Skift visning
Overfladebehandling:
Ubehandlet
Pakningsstørrelse:
Pakke med 60
Artikelnummer. Overfladebehandling Pakningsstørrelse
10078850 Ubehandlet Pakke med 60
1 options
Artikelnummer. 10078850 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 269620
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Disse mikroplader er optimeret til robotteknologi, automatiserede læsere og væskehåndteringssystemer. Ideel til antibiotikascreeninger, cellebaserede assays og screeningsforbindelser.
Thermo Scientific™ Nunc MicroWell 96-Well mikroplader er optimeret til robotteknologi, automatiserede læsere og væskehåndteringssystemer. 96-brønds mikroplader bruges til antibiotikascreeninger, cellebaserede assays og screeningsforbindelser. Den flade bundform er ideel til mikroskopiske og optiske målinger. Vores tallerkener er af høj kvalitet for ensartede og pålidelige resultater.
  • Klar polystyren har fremragende optiske egenskaber, hvilket gør den ideel til optiske målinger
  • Ubehandlet polystyren er hydrofobt og er velegnet til vækst af suspensionskulturer, der kan formere sig og vokse uden vedhæftning
  • Ubehandlede overflader er ideelle til at tilføje belægninger i dit laboratorium
  • Plader er optimeret til robotteknologi, pladelæsere og væskebehandlere
  • Tilpasset stregkodning er tilgængelig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Tilpasset stregkodning tilgængelig
Certificeringer/compliance Alle mikroplader fremstillet af Nunc opfylder anbefalingen fra amerikanske nationale standarder (ANSI ) (ANSI/SBS 1-2004)
Låg Uden låg
Oversigt 96F brøndplade, ubehandlet, klar, uden låg, ikke-steril (pakke med 5, kasse med 60)
Array 8 x 12
Emballage 5/Pk., 60/Cs.
Produktlinje Nunc
Farve Klar
Produkttype Mikroplade
Materiale Polystyren
Antal Wells 96
Sterilitet Ikke steril
Overfladebehandling Ubehandlet
Well Shape Flad bund (F-brønd)
nr. pr. sag 60
nr. pr. pakke 5