Få mere at vide
Thermo Scientific™ 96-brøndsplade, ubehandlet, overflade, uden låg, ikke-steril, pakke med 10 stk.
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10124721
Skift visning
Pakningsstørrelse:
Pakke med 180
Artikelnummer. Pakningsstørrelse
10124721 Pakke med 180
1 options
Artikelnummer. 10124721 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 260836
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28037
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Klare polystyrenplader er ideelle til optiske målinger. Ubehandlet polystyren er hydrofobt og er velegnet til vækst af suspensionskulturer, der kan formere sig og vokse uden vedhæftning.
Thermo Scientific™ Nunc MicroWell 96-Well mikroplader er optimeret til robotteknologi, automatiserede læsere og væskehåndteringssystemer. 96-brønds mikroplader bruges til antibiotikascreeninger, cellebaserede assays og screeningsforbindelser. Den flade bundform er ideel til mikroskopiske og optiske målinger. Vores tallerkener er af høj kvalitet for ensartede og pålidelige resultater.
  • Klar polystyren har fremragende optiske egenskaber, hvilket gør den ideel til optiske målinger
  • Ubehandlet polystyren er hydrofobt og er velegnet til vækst af suspensionskulturer, der kan formere sig og vokse uden vedhæftning
  • Ubehandlede overflader er ideelle til at tilføje belægninger i dit laboratorium
  • Cellekultur behandlet: De Nunclon™ Delta-cellekulturbehandlet overflade er en hydrofil overflade, der fremmer cellevedhæftning og -vækst
  • Plader er optimeret til robotteknologi, pladelæsere og væskebehandlere
  • Tilpasset stregkodning er tilgængelig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Tilpasset stregkodning tilgængelig
Certificeringer/compliance Alle mikroplader fremstillet af Nunc opfylder anbefalingen fra amerikanske nationale standarder (ANSI ) (ANSI/SBS 1-2004)
Låg Uden låg
Oversigt 96F brøndplade, Ubehandlet, klar, uden låg, Ikke-steril (pakke med 10, æske med 180)
Array 8 x 12
Emballage 10 Pk., 180 Sag
Produktlinje Nunc
Farve Klar
Produkttype Mikroplade
Materiale Polystyren
Antal Wells 96
Sterilitet Ikke steril
Overfladebehandling Ubehandlet
Well Shape Flad bund (F-brønd)
nr. pr. sag 180
nr. pr. pakke 10