Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Objektglas til mikroskop
Artikelnummer. 10788091
Skift visning
Materiale:
Permanox
Polystyren
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
10788091 Polystyren Pakke med 100
10526371 Permanox Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10788091 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 960004
Forventet forsendelse: 18-03-2027
Byt glasglas med Thermo Scientific™ Nunc™ Mikroskopobjektglas, som giver større cellevedhæftning.
Opnå lignende cellevedhæftning og vækst som standardcellekulturkolber og -skåle med Thermo Scientific™ Nunc™ Plastmikroskopglas. Fås i enten polystyren eller Permanox plastik.
  • Overfladebehandling af plastskiberne sikrer optimal celletilknytning og vækst, ligesom i de almindelige cellekulturkar
Garanti: 90 dage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Længde (metrisk) 75 mm
Bredde (metrisk) 25 mm
nr. pr. sag 100/Cs.
nr. pr. pakke 20 Pk.
Sterilitet Steril
Frostet 1 Slut
Materiale Polystyren
Forrenset Ja
Type Mikroskopglas
Nå tælle 0
Farve Klar
Belægning Cellekultur behandlet
Oversigt Polystyren mikroskopobjektglas
Dimensioner (L x B) 75 x 25 mm
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.