Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Objektglas til mikroskop
Artikelnummer. 10526371
Skift visning
Materiale:
Permanox
Polystyren
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale unitSize
10526371 Permanox Pakke med 100
10788091 Polystyren Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10526371 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 160005
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Byt glasglas med Thermo Scientific™ Nunc™ Mikroskopobjektglas, som giver større cellevedhæftning.
Opnå lignende cellevedhæftning og vækst som standardcellekulturkolber og -skåle med Thermo Scientific™ Nunc™ Plastmikroskopglas. Fås i enten polystyren eller Permanox plastik.
  • Svarer til overfladen af de fleste standard vævskulturkar lavet af polystyren
  • Overfladebehandling sikrer optimale betingelser for cellevedhæftning og vækst
  • Overfladebehandlet for at forbedre cellevedhæftning og vækst
  • Størrelse: 3x 1 tommer. (75x 27 mm)
  • Steril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Længde (metrisk) 75 mm
Bredde (metrisk) 25 mm
nr. pr. sag 100/Cs.
nr. pr. pakke 20 Pk.
Sterilitet Steril
Frostet 1 End
Materiale Permanox
Forrenset Yes
Type Microscope Slide
Nå tælle 0
Farve Clear
Belægning Cellekultur behandlet
Oversigt Permanox mikroskopobjektglas i plast
Dimensioner (L x B) 75 x 25 mm
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.