Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Mikroplade plastopbevaringsstativer
Artikelnummer. 12736558
Skift visning
Array:
10 Tall
10 x 5
5 x 5
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Array Pakningsstørrelse
12736558 5 x 5 Hver
10662301 10 Tall Hver
10741234 10 x 5 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12736558 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 344380
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4005.00 DKK
    3096.11 DKK / Pakke med 1
    Spare 908.89 DKK
    22% Slukket
På lager
Opbevar og transporter prøver bekvemt og sikkert i mikroplader, dybbrøndsplader og kryobankstativer ved at bruge Thermo Scientific™ Nunc™ Plast opbevaringsstativer.
Opbevar og transporter prøver bekvemt og sikkert i mikroplader, dybbrøndsplader og kryobankstativer ved at bruge Thermo Scientific™ Nunc™ Plastopbevaringsreoler, ideelle til lagring af genombibliotek, DNA- og RNA-biblioteker og lagring af forbindelser til screening med høj kapacitet.
  • Horisontalt design passer til inkubator, kiste og opretstående frysere.
  • Retainer-clips holder pladerne sikkert på plads.
  • Håndtag på toppen og siden giver nem transport.
  • Låsestangen holder pladerne sikre.
  • Stativerne er fryserkompatible ned til -80 °C.
  • Stativer er ikke til brug i flydende eller damp nitrogen.
Garanti: 90 dage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Grøn
Holder Kryobank stativer, Deepwell Mikroplader, Mikroplader
Materiale Polypropylen, metal
Form Rektangulær
Stabelbar Nej
Højde (engelsk) Hylde 2''
Højde (metrisk) hylde 5 cm
Dybde (metrisk) 14 cm
Produkttype Mikropladestativ
Højde (metrisk) 25 cm
Array 5 x 5
Bredde (metrisk) 51 cm
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse for intern forskningsbrugsbegrænsning: Eventuelle begrænsninger for køberen til kun at bruge produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.