Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Mikroplade plastopbevaringsstativer
Beskrivelse
Opbevar og transporter prøver bekvemt og sikkert i mikroplader, dybbrøndsplader og kryobankstativer ved at bruge Thermo Scientific™ Nunc™ Plastopbevaringsreoler, ideelle til lagring af genombibliotek, DNA- og RNA-biblioteker og lagring af forbindelser til screening med høj kapacitet.
- Vandret design passer til kiste, opretstående frysere og inkubator
- Holdeclips holder pladerne sikkert på plads
- Håndtag på toppen og siden for nem transport
- Låsestang holder pladerne sikre
- Håndtaget tillader bekvem transport
- Kompatibel med fryser ned til -80 °C
- Ikke til brug i flydende/damp nitrogen
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Not Autoclavable |
| Farve | Grøn |
| Holder | Kryobank stativer, Mikroplader |
| Materiale | Polypropylen, metal |
| Form | Rektangulær |
| Stabelbar | No |
| Dimensioner (L x B x H) | 9,05 x 3,94 x 5,5 tommer. (23 x 10 x 14 cm) |
| Længde (metrisk) | 23 cm |
| Længde (engelsk) | 9,05 tommer |
| Bredde (engelsk) | 3,94 tommer |
| Vis mere |
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.