Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Mikroplade låg Artikelnummer.: 10766723
Forventet forsendelse: 09-02-2026
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3140.00 DKK
    3014.32 DKK / Pakke med 180
    Spare 125.68 DKK
    4% Slukket
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific™ Nunc™ Mikroplade låg
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10766723
384-brønds plade, Steril, Nej, Langside, Pakke med 180
Pladekompatibilitet:
384-brønds plade
384/1536-well Plate, OmniTray
96-brøndsplade
Alle mikroplader
Sterilitet:
Ikke steril
Non-sterile
Steril
Kondensringe:
Ja
Nej
No
Afskårne hjørner:
Langside
Long Side
Nej
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 120
Pakke med 180
Pakke med 50
Pakke med 60
Artikelnummer. 10766723
Brand: Thermo Scientific™ 264616
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3140.00 DKK
    3014.32 DKK / Pakke med 180
    Spare 125.68 DKK
    4% Slukket
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 09-02-2026
Læg i indkøbskurv
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Beskyt prøver mod kontaminering og fordampning under analysebehandling, inkubation eller opbevaring med disse mikropladelåg.
Beskyt prøver mod kontaminering og fordampning under analysebehandling, inkubation eller opbevaring med Thermo ScientificTM NuncTM mikropladelåg.
  • Låg er til brug med alle standard plader
  • 96 Well Låg har individuelle kondensringe
  • Lågene har indhak for hurtig orientering
  • Universallåg kan bruges på enhver standardhøjdeplade på markedet
Greener Choice-anprisninger
  • undefined
    • Renewable Energy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Dimensioner (L x B x H) 5 x 3,35 x 0,3 tommer. (127 x 85 x 7,9 mm)
Materiale Polystyren
Sterilitet Steril
Antal Wells 384
Højde (metrisk) 7.9 mm
Længde (engelsk) 5 tommer
Længde (metrisk) 127 mm
Kondensringe Nej
Højde (engelsk) 0,3 tommer.
nr. pr. sag 180
nr. pr. pakke 20
Dimensioner (L x B) 5 x 3,35 tommer. (127 x 85 mm)
Fordampningsbarriere Ja
Bredde (engelsk) 3,35 tommer.
Bredde (metrisk) 85 mm
Produkttype Plade låg
Produktlinje Nunc
Klæbemiddel Ingen
Temperaturområde (metrisk) -20 °C til +80 °C
Well Shape Alle brønde former
Pladekompatibilitet 384-brønds plade
Afskårne hjørner Langside
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
Partinummer1375986 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato11/12/2024 Artikelnummer264616
Partinummer1335414 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato11/12/2024 Artikelnummer264616
Partinummer1297559 CertifikattypeBehandlingscertifikat Dato04/12/2024 Artikelnummer264616
Partinummer1281773 CertifikattypeBehandlingscertifikat Dato04/12/2024 Artikelnummer264616
Partinummer1295866 CertifikattypeBehandlingscertifikat Dato04/12/2024 Artikelnummer264616
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ Nunc™ Mikroplade låg >