Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Mikroplade låg
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10752753
Pladekompatibilitet:
384-brønds plade
384/1536-brønds plade, OmniTray
96-brøndsplade
Alle mikroplader
Sterilitet:
Ikke steril
Ikke-steril
Steril
Kondensringe:
Ja
Nej
Afskårne hjørner:
Langside
Nej
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 120
Pakke med 180
Pakke med 50
Pakke med 60
Artikelnummer. 10752753
Brand: Thermo Scientific™ 264611
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Beskyt prøver mod kontaminering og fordampning under analysebehandling, inkubation eller opbevaring med disse mikropladelåg.
Beskyt prøver mod kontaminering og fordampning under analysebehandling, inkubation eller opbevaring med Thermo ScientificTM NuncTM mikropladelåg.
  • Låg er til brug med alle standard plader
  • 96 Well Låg har individuelle kondensringe
  • Lågene har indhak for hurtig orientering
  • Universallåg kan bruges på enhver standardhøjdeplade på markedet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Dimensioner (L x B x H) 5 x 3,35 x 0,3 tommer. (127 x 85 x 7,9 mm)
Materiale Polystyren
Sterilitet Steril
Antal Wells 384
Højde (metrisk) 7.9 mm
Længde (engelsk) 5 tommer
Længde (metrisk) 127 mm
Kondensringe Nej
Højde (engelsk) 0,3 tommer.
nr. pr. sag 60
nr. pr. pakke 1
Dimensioner (L x B) 5 x 3,35 tommer. (127 x 85 mm)
Fordampningsbarriere Ja
Bredde (engelsk) 3,35 tommer.
Bredde (metrisk) 85 mm
Produkttype Plade låg
Produktlinje Nunc
Klæbemiddel Ingen
Temperaturområde (metrisk) -20 °C til +80 °C
Well Shape Alle brønde former
Pladekompatibilitet 384-brønds plade
Afskårne hjørner Langside