Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Mikroplade låg
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10601922
Pladekompatibilitet:
384-brønds plade
384/1536-brønds plade, OmniTray
96-brøndsplade
Alle mikroplader
Sterilitet:
Ikke steril
Ikke-steril
Steril
Kondensringe:
Ja
Nej
Afskårne hjørner:
Langside
Nej
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 120
Pakke med 180
Pakke med 50
Pakke med 60
Artikelnummer. 10601922
Brand: Thermo Scientific™ 448143
Beskyt prøver mod kontaminering og fordampning under analysebehandling, inkubation eller opbevaring med disse mikropladelåg.
Beskyt prøver mod kontaminering og fordampning under analysebehandling, inkubation eller opbevaring med Thermo ScientificTM NuncTM mikropladelåg.
  • Lids are for use with any standard plates
  • 96 Well Lids have individual condensation rings
  • Lids have notches for quick orientation
  • Universal Lids can be used on any standard height plate on the market
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve White
Dimensioner (L x B x H) 5 x 3.35 x 0.3 in. (127 x 85 x 7.9 mm)
Materiale Polystyrene
Sterilitet Ikke-steril
Antal Wells 384/1536
Højde (metrisk) 7.9 mm
Længde (engelsk) 5 in.
Længde (metrisk) 127 mm
Kondensringe Nej
Højde (engelsk) 0.3 in.
nr. pr. sag 120
nr. pr. pakke 20
Fordampningsbarriere No
Bredde (engelsk) 3.35 in.
Bredde (metrisk) 85 mm
Format Low Profile
Produkttype Plate Cover
Pladekompatibilitet 384/1536-brønds plade, OmniTray
Afskårne hjørner Langside