Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Mikroplade låg
Pladekompatibilitet:
384-brønds plade
384/1536-brønds plade, OmniTray
96-brøndsplade
Alle mikroplader
Sterilitet:
Ikke steril
Ikke-steril
Steril
Kondensringe:
Ja
Nej
Afskårne hjørner:
Langside
Nej
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 120
Pakke med 180
Pakke med 50
Pakke med 60
Beskrivelse
Beskyt prøver mod kontaminering og fordampning under analysebehandling, inkubation eller opbevaring med Thermo ScientificTM NuncTM mikropladelåg.
- Låg er til brug med alle standard plader
- 96 Well Låg har individuelle kondensringe
- Lågene har indhak for hurtig orientering
- Universallåg kan bruges på enhver standardhøjdeplade på markedet
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar |
| Dimensioner (L x B x H) | 5 x 3,35 x 0,3 tommer. (127 x 85 x 7,9 mm) |
| Materiale | Polystyren |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Antal Wells | 384 |
| Højde (metrisk) | 7.9 mm |
| Længde (engelsk) | 5 tommer |
| Længde (metrisk) | 127 mm |
| Kondensringe | Nej |
| Højde (engelsk) | 0,3 tommer. |
| Vis mere |