Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Mikroplade låg
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10334311
Skift visning
Pladekompatibilitet:
384-brønds plade
384/1536-brøndplade, OmniTray
96-brøndsplade
Alle mikroplader
Sterilitet:
Ikke steril
Ikke-steril
Steril
Kondensringe:
Ja
Nej
nr. pr. pakke:
1
5
20
25
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 120
Pakke med 180
Pakke med 50
Pakke med 60
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Pladekompatibilitet Sterilitet Kondensringe nr. pr. pakke Pakningsstørrelse
10334311 96-brøndsplade Steril Ja 1 Pakke med 50
10392642 Alle mikroplader Steril Nej 20 Pakke med 60
10046891 Alle mikroplader Ikke steril Nej 20 Pakke med 60
10622212 Alle mikroplader Ikke steril Nej 20 Pakke med 180
10265502 Alle mikroplader Ikke steril Ja 25 Pakke med 100
10275502 Alle mikroplader Steril Ja 25 Pakke med 100
10040401 96-brøndsplade Ikke steril Ja 5 Pakke med 100
10752753 384-brønds plade Steril Nej 1 Pakke med 60
10393072 384-brønds plade Ikke steril Nej 20 Pakke med 180
10766723 384-brønds plade Steril Nej 20 Pakke med 180
10242913 96-brøndsplade Steril Ja 20 Pakke med 60
10601922 384/1536-brøndplade, OmniTray Ikke-steril Nej 20 Pakke med 120
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 10334311 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 264122
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    860.00 DKK
    696.75 DKK / Pakke med 50
    Spare 163.25 DKK
    18% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Beskyt prøver mod kontaminering og fordampning under analysebehandling, inkubation eller opbevaring med disse mikropladelåg.
Beskyt prøver mod kontaminering og fordampning under analysebehandling, inkubation eller opbevaring med Thermo ScientificTM NuncTM mikropladelåg.
  • Låg er til brug med alle standard plader
  • 96 Well Låg har individuelle kondensringe
  • Lågene har indhak for hurtig orientering
  • Universallåg kan bruges på enhver standardhøjdeplade på markedet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Dimensioner (L x B x H) 5 x 3,35 x 0,3 tommer. (127 x 85 x 7,9 mm)
Materiale Polystyren
Sterilitet Steril
Antal Wells 96
Højde (metrisk) 7.9 mm
Længde (engelsk) 5 tommer
Længde (metrisk) 127 mm
Kondensringe Ja
Højde (engelsk) 0,3 tommer.
nr. pr. sag 50
nr. pr. pakke 1
Dimensioner (L x B) 5 x 3,35 tommer. (127 x 85 mm)
Fordampningsbarriere Ja
Bredde (engelsk) 3,35 tommer.
Bredde (metrisk) 85 mm
Produkttype Plade låg
Produktlinje Nunc
Klæbemiddel Ingen
Temperaturområde (metrisk) -20 °C til +80 °C
Well Shape Alle brønde former
Pladekompatibilitet 96-brøndsplade
Afskårne hjørner Langside