Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Lavprofil 5,0 ml universalrør med udvendigt gevind
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15573694
Stregkode:
Ingen stregkode på røret; stregkode på stativ
Ja
Ja, 2D
Nej
Emballagemængde:
1 Pk., 10 Sager
24 Pk., 240 Sager
24 etuier (rør)
240 etuier (rør)
5 Pk., 10 Sager
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 240
Artikelnummer. 15573694
Brand: Thermo Scientific™ 331840BR
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Opfyld dine sporings- og emballeringskrav til opbevaring af faste eller flydende prøver med disse lavprofils universalrør.
Opfyld dine sporings- og emballeringskrav til opbevaring af faste eller flydende prøver med Thermo Scientific™ Nunc™ Lav-profil 5,0 mL universalrør med udvendigt gevind. En robust løsning til opbevaring af faste eller flydende prøver, rør har 2D-stregkoder, gradueringer, et hvidt plaster til mærkning og et design med bred mund til nem tilføjelse og ekstraktion af prøvemateriale. Designet med udvendigt gevind minimerer forureningsrisikoen ved manuelle håndteringsprocedurer. Rørene og stativet er klassificeret til opbevaring ned til temperaturer for flydende nitrogen i dampfase.
Fleksibelt rørdesign
  • Bred mund giver nem adgang ved hjælp af pincet til tilføjelse af cirka tre 1 mm sektioner af væv, plantemateriale eller anden fast prøve til opbevaring
  • Samlet rørhøjde på mindre end 50 mm og U-bund form giver nem adgang med standardlængde pipettespidser, når de bruges til væskeopbevaring
  • Fås med eller uden 2D stregkode
  • Inkluder trykte gradueringer og hvid skrivbar overflade til manuel prøveidentifikation
  • Kan købes i universal stil låsestativ eller bulk for at opfylde dine prøvehåndteringskrav
Kasket design
  • Topskruelåg har konstruktion i et stykke med integreret polypropylenpakning— kan ikke overspændes med hånden
  • Pakningsdæksel og rør er kompatible med opbevaring ved stuetemperatur gennem dampfasen af flydende nitrogen
Sikker sporing
  • Permanent bundet unik 2D stregkode er laser-ætset på bunden af røret for sikkert at identificere og spore prøver
  • Fås nu i et stregkodestativ for at tillade sporing af stativet ud over individuelle rør
  • Thermo Scientific 2D stregkodelæser afkoder øjeblikkeligt hver rørstregkode og overfører rørinformation til din applikation eller database
  • Rør inkluderer hvid skrivbar plads til prøveinformation ud over eller i stedet for at bruge 2D-stregkoder
Strenge kvalitetskontrol
  • 2D stregkoder scannes efter fremstilling for at sikre læsbarhed
  • Stregkoder kontrolleres mod database med tidligere tildelte koder for at forhindre dubletter
  • Rørene er lækagetestet for at sikre prøvens integritet og sikkerhed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Universalrør
Oversigt Tomt låsestativ m/låg til Universal lavprofil 5 mL rør
Materiale Polycarbonat
nr. pr. sag 10
nr. pr. pakke 5
Stregkode Ja
Holder Indeholder 24 universelle lavprofil 5 ml rør
Produktlinje Nunc™ Universal Låse Rack
Sterilitet Ikke steril
Uddannet Ja
Anti-rotation Ja
Emballagemængde 1 Pk., 10 Sager
Kapacitet (engelsk) 0,169 oz.
Dnase Free Ja
Trykt Ja