Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Lavprofil 5,0 ml universalrør med udvendigt gevind Artikelnummer.: 15292986
Thermo Scientific™ Nunc™ Lavprofil 5,0 ml universalrør med udvendigt gevind
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15292986
Nej, 24 etuier (rør), Pakke med 240
Stregkode:
Ingen stregkode på røret; stregkode på stativ
Ja
Ja, 2D
Nej
Emballagemængde:
1 Pk., 10 Sager
24 Pk., 240 Sager
24 etuier (rør)
240 etuier (rør)
5 Pk., 10 Sager
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 240
Artikelnummer. 15292986
Brand: Thermo Scientific™ 374321
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Opfyld dine sporings- og emballeringskrav til opbevaring af faste eller flydende prøver med disse lavprofils universalrør.
Opfyld dine sporings- og emballeringskrav til opbevaring af faste eller flydende prøver med Thermo Scientific™ Nunc™ Lav-profil 5,0 mL universalrør med udvendigt gevind. En robust løsning til opbevaring af faste eller flydende prøver, rør har 2D-stregkoder, gradueringer, et hvidt plaster til mærkning og et design med bred mund til nem tilføjelse og ekstraktion af prøvemateriale. Designet med udvendigt gevind minimerer forureningsrisikoen ved manuelle håndteringsprocedurer. Rørene og stativet er klassificeret til opbevaring ned til temperaturer for flydende nitrogen i dampfase.
Fleksibelt rørdesign
  • Bred mund giver nem adgang ved hjælp af pincet til tilføjelse af ca. (3) 1 mm sektioner af væv, plantemateriale eller anden fast prøve til opbevaring
  • Samlet rørhøjde på mindre end 50 mm og U-bund form giver nem adgang med standardlængde pipettespidser, når de bruges til væskeopbevaring
  • Fås med eller uden 2D stregkode
  • Inkluder trykte gradueringer og hvid skrivbar overflade til manuel prøveidentifikation
  • Kan købes i universal stil låsestativ eller i løs vægt for at opfylde dine prøvehåndteringskrav
Kasket design
  • Hætten har automationsvenlig skruetop, der er kompatibel med Nunc udstyr til afdækning og afdækning
  • Røret med den udvendige gevindhætte er designet til kryolagring ned til dampfasen af flydende nitrogen
Sikker sporing
  • Permanent bundet, unik 2D stregkode er laserætset på bunden af røret for sikkert at identificere og spore prøver
  • Fås nu i et stregkodestativ for at tillade sporing af stativet ud over individuelle rør
  • Thermo Scientific 2D stregkodelæser afkoder øjeblikkeligt hvert rørs stregkode og overfører røroplysninger til din applikation eller database
  • Rør inkluderer hvid skrivbar plads til prøveinformation ud over eller i stedet for at bruge 2D-stregkoder
Strenge kvalitetskontrol
  • 2D stregkoder scannes efter fremstilling for at sikre læsbarhed
  • Stregkoder kontrolleres mod database med tidligere tildelte koder for at forhindre dubletter
  • Rørene er lækagetestet for at sikre prøvens integritet og sikkerhed
Greener Choice-anprisninger
  • undefined
    • Renewable Energy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Produktet er certificeret til at være fri for RNase/DNase og endotoksiner
Produkttype Universalrør
Oversigt Nunc Universal lavprofil 5mL kryotube non-2D, i låsestativ, 24 rør/stativ
Kapacitet (metrisk) 5 mL
Bund form Konisk
Materiale Polypropylen (medicinsk kvalitet)
Trådstil Udseende
Gradueringer White Patch og gradueringer
nr. pr. sag 240
nr. pr. pakke 24
Volumen (metrisk) Virker 4.5 mL
Stregkode Nej
Produktlinje Nunc™ Universal kryorør
Sterilitet Steril
Uddannet Ja
Anti-rotation Ja
Emballagemængde 24 etuier (rør)
Lukningsmateriale HDPE
Kapacitet (engelsk) 0,169 oz.
Dnase Free Ja
Lukketype Universalhætte uden pakning, udvendigt gevind
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
Partinummer1434271 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato02/08/2025 Artikelnummer374321
Partinummer1288181 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato11/12/2024 Artikelnummer374321
Partinummer1415859 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato16/10/2024 Artikelnummer374321
Partinummer1406904 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato30/05/2024 Artikelnummer374321
Partinummer1396780 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato22/11/2023 Artikelnummer374321
  • Thermo Scientific Nunc , Thermo Scientific Nalgene , Thermo Scientific Abgene Stora
    Save up to 60% on cold storage essentials.
    Promo Code: 24082
    Expires2025-12-31
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ Nunc™ Lavprofil 5,0 ml universalrør med udvendigt gevind >