Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Lavprofil 5,0 ml universalrør med udvendigt gevind
Artikelnummer. 15217468
Skift visning
Stregkode:
Ingen stregkode på røret; stregkode på stativ
Ja
Ja, 2D
Nej
Emballage:
1 Pk., 10 Cases
240-rør
5 Pk., 10 sager
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 240
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Stregkode Emballage Pakningsstørrelse
15217468 Nej 5 Pk., 10 sager Pakke med 10
15292986 Nej 240-rør Pakke med 240
15204147 Ja, 2D 240-rør Pakke med 240
15297458 Ja, 2D 240-rør Pakke med 240
15207468 Nej 240-rør Pakke med 240
15553714 Ja 240-rør Pakke med 240
15563714 Ingen stregkode på røret; stregkode på stativ 240-rør Pakke med 240
15573694 Ja 1 Pk., 10 Cases Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15217468 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 331840
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1065.00 DKK
    953.10 DKK / Pakke med 10
    Spare 111.90 DKK
    10% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Opfyld dine sporings- og emballeringskrav til opbevaring af faste eller flydende prøver med disse lavprofils universalrør.
Opfyld dine sporings- og emballeringskrav til opbevaring af faste eller flydende prøver med Thermo Scientific™ Nunc™ Lav-profil 5,0 mL universalrør med udvendigt gevind. En robust løsning til opbevaring af faste eller flydende prøver, rør har 2D-stregkoder, gradueringer, et hvidt plaster til mærkning og et design med bred mund til nem tilføjelse og ekstraktion af prøvemateriale. Designet med udvendigt gevind minimerer forureningsrisikoen ved manuelle håndteringsprocedurer. Rørene og stativet er klassificeret til opbevaring ned til temperaturer for flydende nitrogen i dampfase.
Fleksibelt rørdesign
  • Bred mund giver nem adgang ved hjælp af pincet til tilføjelse af ca. (3) 1 mm sektioner af væv, plantemateriale eller anden fast prøve til opbevaring
  • Samlet rørhøjde på mindre end 50 mm og U-bund form giver nem adgang med standardlængde pipettespidser, når de bruges til væskeopbevaring
  • Fås med eller uden 2D stregkode
  • Inkluder trykte gradueringer og hvid skrivbar overflade til manuel prøveidentifikation
  • Kan købes i universal stil låsestativ eller i løs vægt for at opfylde dine prøvehåndteringskrav
Kasket design
  • Hætten har automationsvenlig skruetop, der er kompatibel med Nunc udstyr til afdækning og afdækning
  • Røret med den udvendige gevindhætte er designet til kryolagring ned til dampfasen af flydende nitrogen
Sikker sporing
  • Permanent bundet, unik 2D stregkode er laserætset på bunden af røret for sikkert at identificere og spore prøver
  • Fås nu i et stregkodestativ for at tillade sporing af stativet ud over individuelle rør
  • Thermo Scientific 2D stregkodelæser afkoder øjeblikkeligt hvert rørs stregkode og overfører røroplysninger til din applikation eller database
  • Rør inkluderer hvid skrivbar plads til prøveinformation ud over eller i stedet for at bruge 2D-stregkoder
Strenge kvalitetskontrol
  • 2D stregkoder scannes efter fremstilling for at sikre læsbarhed
  • Stregkoder kontrolleres mod database med tidligere tildelte koder for at forhindre dubletter
  • Rørene er lækagetestet for at sikre prøvens integritet og sikkerhed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Klar
Materiale Polycarbonat
nr. pr. sag 10
nr. pr. pakke 5
Emballage 5 Pk., 10 sager
Stregkode Nej
Holder Indeholder 24 universelle lavprofil 5 ml rør
Produktlinje Nunc™ Universal Låse Rack
Sterilitet Ikke steril
Uddannet Ja
Anti-rotation Ja
Kapacitet (engelsk) 0,169 oz.
Dnase Free Ja
Trykt Ja
Produkttype Universalrør