Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Lavprofil 5,0 ml universalrør med udvendigt gevind
Beskrivelse
Opfyld dine sporings- og emballeringskrav til opbevaring af faste eller flydende prøver med Thermo Scientific™ Nunc™ Lav-profil 5,0 mL universalrør med udvendigt gevind. En robust løsning til opbevaring af faste eller flydende prøver, rør har 2D-stregkoder, gradueringer, et hvidt plaster til mærkning og et design med bred mund til nem tilføjelse og ekstraktion af prøvemateriale. Designet med udvendigt gevind minimerer forureningsrisikoen ved manuelle håndteringsprocedurer. Rørene og stativet er klassificeret til opbevaring ned til temperaturer for flydende nitrogen i dampfase.
Fleksibelt rørdesign
- Bred mund giver nem adgang ved hjælp af pincet til tilføjelse af ca. (3) 1 mm sektioner af væv, plantemateriale eller anden fast prøve til opbevaring
- Samlet rørhøjde på mindre end 50 mm og U-bund form giver nem adgang med standardlængde pipettespidser, når de bruges til væskeopbevaring
- Fås med eller uden 2D stregkode
- Inkluder trykte gradueringer og hvid skrivbar overflade til manuel prøveidentifikation
- Kan købes i universal stil låsestativ eller i løs vægt for at opfylde dine prøvehåndteringskrav
Kasket design
- Hætten har automationsvenlig skruetop, der er kompatibel med Nunc udstyr til afdækning og afdækning
- Røret med den udvendige gevindhætte er designet til kryolagring ned til dampfasen af flydende nitrogen
Sikker sporing
- Permanent bundet, unik 2D stregkode er laserætset på bunden af røret for sikkert at identificere og spore prøver
- Fås nu i et stregkodestativ for at tillade sporing af stativet ud over individuelle rør
- Thermo Scientific 2D stregkodelæser afkoder øjeblikkeligt hvert rørs stregkode og overfører røroplysninger til din applikation eller database
- Rør inkluderer hvid skrivbar plads til prøveinformation ud over eller i stedet for at bruge 2D-stregkoder
Strenge kvalitetskontrol
- 2D stregkoder scannes efter fremstilling for at sikre læsbarhed
- Stregkoder kontrolleres mod database med tidligere tildelte koder for at forhindre dubletter
- Rørene er lækagetestet for at sikre prøvens integritet og sikkerhed
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Produktet er certificeret til at være fri for RNase/DNase og endotoksiner |
| Lukningsfarve | Klar |
| Kapacitet (metrisk) | 5 mL |
| Bund form | Konisk |
| Materiale | Polypropylen (medicinsk kvalitet) |
| Trådstil | Udseende |
| Gradueringer | White Patch og gradueringer |
| nr. pr. sag | 240 |
| nr. pr. pakke | 24 |
| Emballage | 240-rør |
| Vis mere |