Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Låsestativ til 1,8 mL udvendigt gevind universalrør
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15553694
Skift visning
Stregkode:
2D, lineær og menneskelig læsbar
Ingen
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Stregkode unitSize
15553694 2D, lineær og menneskelig læsbar Pakke med 10
13426123 Ingen Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15553694 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 331830BR
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Alsidige rør til brug i et stort opbevaringssystem eller i mindre skala til traditionel kryoopbevaring i dewars.
Brug alsidig Thermo Scientific™ Nunc™ 1,8 mL Universalrør med udvendigt gevind inde i et stort opbevaringssystem eller i mindre skala, når det bruges til traditionel kryolagring i dewars. Fås i stativer eller i løs vægt, med 2D stregkoder eller ikke-kodet.
Skalerbar
  • Rør og stativ er ideelle til brug med både lavere kapacitet og høj kapacitet
  • Funktionsgrader og hvid lap til manuel mærkning
  • Kan bruges i traditionelle kryoopbevaringsbokse lavet til 10x10 arrays
  • Udvendige gevind begrænser forurening
  • Automatisk valgbar i Universal Latch Rack
Innovativt universal kasketdesign
  • Konstruktion i ét stykke med indstøbt pakning
  • Kan ikke overspændes manuelt eller med automatiserede hætteværktøjer
  • Termoplastisk elastomer pakningsmateriale er kompatibelt med opbevaring ved stuetemperatur ned til dampfase af flydende nitrogen
Sikker sporing
  • Fås med en permanent bundet, unik 2D stregkode laserætset på bunden af røret for sikkert at identificere og spore prøver
  • 2D stregkodelæsere scanner øjeblikkeligt hvert rørs 2D stregkode, registrerer røret i enhver applikation eller database eller integrerer via flere eksportmuligheder
  • Scan røret for at få adgang til prøveoplysninger og identificere indholdet
  • 374502NOV er udstyret med 1D (lineær) stregkode og menneskelig læsbar på siden, der matcher 2D stregkode i bunden af røret
Strenge kvalitetskontrol
  • Hvert 2D-stregkodet opbevaringsrør scannes for at sikre læsbarhed
  • Stregkoder kontrolleres mod databasen med tidligere tildelte koder for at forhindre dubletter
  • Hver tube har et Sterility Assurance Level på 10 6 og er fremstillet med harpikser af klasse VI medicinsk kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode 2D, lineær og menneskelig læsbar
Kapacitet (metrisk) 1,8 ml (rør)
Oversigt Nunc stregkodet låsestativ
Farve Beige
Type Låsestativ
Til brug med (udstyr) Cryobank
Holder Universalrør med udvendigt gevind
Inkluderer 10 tomme stativer
Mængde 1/Pk., 10/Cs.