Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Låsestativ til 1,8 mL udvendigt gevind universalrør
Beskrivelse
Brug alsidig Thermo Scientific™ Nunc™ 1,8 mL Universalrør med udvendigt gevind inde i et stort opbevaringssystem eller i mindre skala, når det bruges til traditionel kryolagring i dewars. Fås i stativer eller i løs vægt, med 2D stregkoder eller ikke-kodet.
Skalerbar
- Rør og stativ er ideelle til brug med både lavere kapacitet og høj kapacitet
- Funktionsgrader og hvid lap til manuel mærkning
- Kan bruges i traditionelle kryoopbevaringsbokse lavet til 10x10 arrays
- Udvendige gevind begrænser forurening
- Automatisk valgbar i Universal Latch Rack
Innovativt universal kasketdesign
- Konstruktion i ét stykke med indstøbt pakning
- Kan ikke overspændes manuelt eller med automatiserede hætteværktøjer
- Termoplastisk elastomer pakningsmateriale er kompatibelt med opbevaring ved stuetemperatur ned til dampfase af flydende nitrogen
Sikker sporing
- Fås med en permanent bundet, unik 2D stregkode laserætset på bunden af røret for sikkert at identificere og spore prøver
- 2D stregkodelæsere scanner øjeblikkeligt hvert rørs 2D stregkode, registrerer røret i enhver applikation eller database eller integrerer via flere eksportmuligheder
- Scan røret for at få adgang til prøveoplysninger og identificere indholdet
- 374502NOV er udstyret med 1D (lineær) stregkode og menneskelig læsbar på siden, der matcher 2D stregkode i bunden af røret
Strenge kvalitetskontrol
- Hvert 2D-stregkodet opbevaringsrør scannes for at sikre læsbarhed
- Stregkoder kontrolleres mod databasen med tidligere tildelte koder for at forhindre dubletter
- Hver tube har et Sterility Assurance Level på 10 6 og er fremstillet med harpikser af klasse VI medicinsk kvalitet
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | Ingen |
| Kapacitet (metrisk) | 1,8 ml (rør) |
| Oversigt | Nunc låsestativ |
| Farve | Beige |
| Type | Låsestativ |
| Til brug med (udstyr) | Cryobank |
| Holder | Universalrør med udvendigt gevind |
| Inkluderer | 10 tomme stativer |
| Mængde | 1/Pk., 10/Cs. |
| Sterilitet | Ikke steril |