Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Petriskåle
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10099092
Kulturområde:
79 sq. cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. 10099092
Brand: Thermo Scientific™ 4021
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Dyrk svampe, bakterier og andre mikroorganismer med Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Petriskåle.
  • Fås med støbt gitter
  • Fungerer godt i automatiske dispensere
  • Kontaktskål, der er nyttig til prøveudtagning i hospitalsmiljøer såvel som inden for fødevarevidenskab og den farmaceutiske industri
  • Kompatibel med automatiserede systemer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Udluftet, uden stabelring
Bund form Flad
Kulturområde 79 sq. cm
Form Firkant
Type Petriskål
Nå tælle 1
Aftræk Ja