Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II Kammeret Dækglas
Artikelnummer. 16260671
Skift visning
Wells:
1
2
4
8
Materiale:
Borosilicate Glass (1.5)
Oversigt:
1-well Chambered Coverglass w/ non-removable well
2-well Chambered Coverglass w/ non-removable wells
4-well Chambered Coverglass w/ non-removable wells
8-well Chambered Coverglass w/ non-removable wells
Pakningsstørrelse:
Pakke med 16
Pakke med 96
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Wells Materiale Oversigt unitSize
16260671 8 Borosilicate Glass (1.5) 8-well Chambered Coverglass w/ non-removable wells -
13003053 1 Borosilicate Glass (1.5) 1-well Chambered Coverglass w/ non-removable well Pakke med 96
16200671 1 Borosilicate Glass (1.5) 1-well Chambered Coverglass w/ non-removable well -
10040641 1 Borosilicate Glass (1.5) 1-well Chambered Coverglass w/ non-removable well Pakke med 16
16220671 2 Borosilicate Glass (1.5) 2-well Chambered Coverglass w/ non-removable wells Pakke med 16
10654602 2 Borosilicate Glass (1.5) 2-well Chambered Coverglass w/ non-removable wells Pakke med 16
13013053 2 Borosilicate Glass (1.5) 2-well Chambered Coverglass w/ non-removable wells Pakke med 96
16240671 4 Borosilicate Glass (1.5) 4-well Chambered Coverglass w/ non-removable wells -
11397714 4 Borosilicate Glass (1.5) 4-well Chambered Coverglass w/ non-removable wells Pakke med 96
10052071 4 Borosilicate Glass (1.5) 4-well Chambered Coverglass w/ non-removable wells Pakke med 16
10758192 8 Borosilicate Glass (1.5) 8-well Chambered Coverglass w/ non-removable wells Pakke med 16
11317724 8 Borosilicate Glass (1.5) 8-well Chambered Coverglass w/ non-removable wells Pakke med 96
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 16260671 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 155409
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3401.06 DKK
    2904.27 DKK / Pakke med 16
    Spare 496.79 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Dyrk og se levende celler på en enkelt enhed. Dette dækglas har optimale optiske egenskaber til mikroskopi med høj forstørrelse og konfokal billedanalyse.
Dyrk, undersøg og analyser levende celler på en enkelt enhed. Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II Chambered Coverglass med en nr. 1,5 borosilikatglasbund tilbyder de ideelle optiske egenskaber, der kræves til mikroskopi med høj forstørrelse og konfokal billedanalyse. Tilgængelig i 1-, 2-, 4- og 8-brønds formater. Den øvre kammerstruktur kan ikke fjernes fra dækglasset.
  • Non-removable polystyrene chambered media chamber securely mounted to extra-thin (No. 1.5) borosilicate coverglass for optimum high-power inverted microscopic viewing
  • Gas exchange achieved with minimal evaporation through tabbed polystyrene cover
  • For culturing and viewing living cells
  • Sterile
Ordering Information:
Shipped sterile in convenient stackable incubation trays.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Wells 8
Kulturområde 0,7 cm 2
Låg materiale Polystyren
Oversigt 8-well Chambered Coverglass w/ non-removable wells
Overfladebehandling Celledyrkning
Materiale Borosilicate Glass (1.5)
Volumen (metrisk) Virker 0.2 to 0.5 mL
Tykkelse (metrisk) 0.16 to 0.19 mm
Inkluderer Clear polystyrene lid with handles on the top and side for aseptic manipulations
nr. pr. pakke 16
Dimensioner (LxB) 55 x 24 mm
Sterilitet Steril
Lukningsfarve Klar
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.