Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II Kammeret Dækglas
Beskrivelse
Dyrk, undersøg og analyser levende celler på en enkelt enhed. Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II Chambered Coverglass med en nr. 1,5 borosilikatglasbund tilbyder de ideelle optiske egenskaber, der kræves til mikroskopi med høj forstørrelse og konfokal billedanalyse. Tilgængelig i 1-, 2-, 4- og 8-brønds formater. Den øvre kammerstruktur kan ikke fjernes fra dækglasset.
- Non-removable polystyrene chambered media chamber securely mounted to extra-thin (No. 1.5) borosilicate coverglass for optimum high-power inverted microscopic viewing
- Gas exchange achieved with minimal evaporation through tabbed polystyrene cover
- For culturing and viewing living cells
- Sterile
Ordering Information:
Shipped sterile in convenient stackable incubation trays.
Tekniske data
Tekniske data
| Wells | 2 |
| Kulturområde | 4.0 cm2 |
| Låg materiale | Polystyren |
| Oversigt | 2-well Chambered Coverglass w/ non-removable wells |
| Overfladebehandling | Celledyrkning |
| Materiale | Borosilicate Glass (1.5) |
| Volumen (metrisk) Virker | 1.0 to 2.0 mL |
| Tykkelse (metrisk) | 0.16 to 0.19 mm |
| Inkluderer | Clear polystyrene lid with handles on the top and side for aseptic manipulations |
| nr. pr. pakke | 16 |
| Vis mere |
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.