Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II Kammeret Dækglas
Artikelnummer. 11317724
Wells:
1
2
4
8
Materiale:
Borosilicate Glass (1.5)
Oversigt:
1-well Chambered Coverglass w/ non-removable well
2-well Chambered Coverglass w/ non-removable wells
4-well Chambered Coverglass w/ non-removable wells
8-well Chambered Coverglass w/ non-removable wells
Pakningsstørrelse:
Pakke med 16
Pakke med 96
Artikelnummer. 11317724
Brand: Thermo Scientific™ 155409
Dyrk og se levende celler på en enkelt enhed. Dette dækglas har optimale optiske egenskaber til mikroskopi med høj forstørrelse og konfokal billedanalyse.
Dyrk, undersøg og analyser levende celler på en enkelt enhed. Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II Chambered Coverglass med en nr. 1,5 borosilikatglasbund tilbyder de ideelle optiske egenskaber, der kræves til mikroskopi med høj forstørrelse og konfokal billedanalyse. Tilgængelig i 1-, 2-, 4- og 8-brønds formater. Den øvre kammerstruktur kan ikke fjernes fra dækglasset.
  • Non-removable polystyrene chambered media chamber securely mounted to extra-thin (No. 1.5) borosilicate coverglass for optimum high-power inverted microscopic viewing
  • Gas exchange achieved with minimal evaporation through tabbed polystyrene cover
  • For culturing and viewing living cells
  • Sterile
Ordering Information:
Shipped sterile in convenient stackable incubation trays.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Wells 8
Kulturområde 0,7 cm 2
Låg materiale Polystyren
Oversigt 8-well Chambered Coverglass w/ non-removable wells
Overfladebehandling Celledyrkning
Materiale Borosilicate Glass (1.5)
Volumen (metrisk) Virker 0.2 to 0.5 mL
Tykkelse (metrisk) 0.16 to 0.19 mm
Inkluderer Clear polystyrene lid with handles on the top and side for aseptic manipulations
nr. pr. pakke 16
Dimensioner (LxB) 55 x 24 mm
Sterilitet Steril
Lukningsfarve Klar
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.