Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II Chamber Slide™ System
Artikelnummer. 16250661
Skift visning
Wells:
1
2
4
8
Pakningsstørrelse:
Pakke med 16
Pakke med 96
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Wells unitSize
16250661 4 -
11367704 1 Pakke med 96
10316381 1 Pakke med 16
16230661 1 -
16240661 2 -
10030641 2 Pakke med 16
11377704 2 Pakke med 96
11387704 4 Pakke med 96
10717931 4 Pakke med 16
16260661 8 -
11397704 8 Pakke med 96
10234121 8 Pakke med 16
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 16250661 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 154526
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-03-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Dyrk celler direkte på dias med Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II Chamber Slide™ System.
Dyrk, farve og undersøg celler direkte på Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II Chamber Slide™ som består af et aftageligt polystyrenmediekammer, der er fastgjort til et standardglas. Objektglasoverfladen er specielt behandlet til adhærent cellekultur. Tilgængelig i 1-, 2-, 4- og 8-brønds formater.
Features
  • Slide surface that is specially treated with a unique RS wash to ensure consistent cell growth
  • Tabbed polystyrene lid that allows gas exchange with minimal evaporation
  • Removal tool that separates media chamber from glass slide
  • Biocompatible adhesive hydrophobic well border printed on slide
  • White frosted writing area
Includes: chamber removal tool
Additional information
  • Can be purchased in case of 96 or pack of 16
  • Shipped sterile in convenient stackable incubation trays
Warranty: 90 days
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Wells 4
Kulturområde 1,7 cm 2
Låg materiale Polystyren
Oversigt 4-well Chamber Slide w/ removable wells
Overfladebehandling Celledyrkning
Materiale RS Glass
Volumen (metrisk) Virker 0.5 to 1.0 mL
Inkluderer Clear polystyrene lid with handles on the top and side for aseptic manipulations
nr. pr. pakke 16
Dimensioner (LxB) 74 x 25 mm
Sterilitet Steril
Lukningsfarve Klar
Mængde 1 Ea.
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.