Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II CC2™ Chamber Slide System
Artikelnummer. 16290661
Skift visning
Wells:
1
2
4
8
Materiale:
CC2 Glass (mimics polylysine)
Oversigt:
1-well Chamber Slide w/ removable well
2-well Chamber Slide w/ removable wells
4-well Chamber Slide w/ removable wells
8-well Chamber Slide w/ removable wells
Pakningsstørrelse:
Pakke med 16
Pakke med 96
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Wells Materiale Oversigt Pakningsstørrelse
16290661 8 CC2 Glass (mimics polylysine) 8-well Chamber Slide w/ removable wells -
10164271 1 CC2 Glass (mimics polylysine) 1-well Chamber Slide w/ removable well Pakke med 16
13073043 1 CC2 Glass (mimics polylysine) 1-well Chamber Slide w/ removable well Pakke med 96
16270661 1 CC2 Glass (mimics polylysine) 1-well Chamber Slide w/ removable well -
13083043 2 CC2 Glass (mimics polylysine) 2-well Chamber Slide w/ removable wells Pakke med 16
11317714 2 CC2 Glass (mimics polylysine) 2-well Chamber Slide w/ removable wells Pakke med 96
16210651 2 CC2 Glass (mimics polylysine) 2-well Chamber Slide w/ removable wells -
16280661 4 CC2 Glass (mimics polylysine) 4-well Chamber Slide w/ removable wells Pakke med 16
10092371 4 CC2 Glass (mimics polylysine) 4-well Chamber Slide w/ removable wells Pakke med 16
11327714 4 CC2 Glass (mimics polylysine) 4-well Chamber Slide w/ removable wells Pakke med 96
13093043 8 CC2 Glass (mimics polylysine) 8-well Chamber Slide w/ removable wells Pakke med 96
10564751 8 CC2 Glass (mimics polylysine) 8-well Chamber Slide w/ removable wells Pakke med 16
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 16290661 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 154941
Antal Pris
1 3915.00 DKK / Pakke med 16
6 3523.50 DKK / Pakke med 16
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-04-2027
Læg i indkøbskurv
Aktiver cellevækst direkte på et objektglas med mikroskop Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II CC2™ Chamber Slide System.
Aktiver cellevækst (f.eks. neuroner) direkte på en amineret glasplade med Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II CC 2™ Chamber Slide System, som har en kemisk modificeret CC 2 vækstoverflade, der efterligner karaktererne af polylysinbelægning. Tilgængelig i 1-, 2-, 4- og 8-brønds formater med aftagelige mediekamre.
  • Remains stable and consistent for over one year without refrigeration
  • Tabbed cover allows gas exchange while minimizing evaporation
  • Sterile
  • Removal tool separates chamber from glass
  • Provides binding sites optimal for fastidious cells
  • Light blue frosted writing area
Includes: Removal tool
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Wells 8
Kulturområde 0,7 cm 2
Låg materiale Polystyren
Oversigt 8-well Chamber Slide w/ removable wells
Overfladebehandling Celledyrkning
Materiale CC2 Glass (mimics polylysine)
Volumen (metrisk) Virker 0.2 to 0.5 mL
Inkluderer Clear polystyrene lid with handles on the top and side for aseptic manipulations
nr. pr. pakke 16
Dimensioner (LxB) 74 x 25 mm
Sterilitet Steril
Lukningsfarve Klar
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.