Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Kolbe på dias
Beskrivelse
Dyrk celler direkte på objektglas med Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ Flask on Slide, ideel til enkeltcellet autoradiografi og enkeltcellet immunfluorescens.
SlideFlask Chamber (vist med sort hætte på billedet)
- Anvender vævskulturbehandlet polystyrenobjektglas fastgjort til 18x 50 mm kolbestruktur via ultralydssvejsning, —der muliggør langvarig, lækagefri inkubation
- Den øvre kolbestruktur snapper let væk efter —kulturfrigørende objektglas til mikroskopisk undersøgelse
- Nunclon Delta certificeret
- Tilgængeligt dækglas (171862)
De Flaskette Kammer (vist med hvid hætte)
- Glasglas med silikonepakning og 20x 50 mm øvre kolbestruktur
- Kan forsegles for at udelukke luft, —der er nyttig ved indlejring af celler i harpiks til elektronmikroskopi
- Må kun benyttes til forskningsformål.
Tekniske data
Tekniske data
| Wells | 1 |
| Farve | Klar |
| Kulturområde | 9,0 cm 2 |
| Oversigt | SlideFlask |
| Overfladebehandling | Celledyrkning |
| Materiale | Polystyren |
| Volumen (metrisk) Virker | 2,5 til 5,0 ml |
| Inkluderer | Med sort solid hætte, ikke ventileret |
| nr. pr. sag | 50 |
| nr. pr. pakke | 5 |
| Show More |
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.